Merck
70168
Millipore
Ochsengalle, dehydriert, aufgereinigt
suitable for microbiology, extracted under controlled conditions from purified fresh bile
Synonym(e):
Gallensäurennatriumsalz, Cholsäure-desoxycholsäurenatriumsalz-Mischung
About This Item
UNSPSC-Code:
41106212
NACRES:
NA.85
Qualitätsniveau
Sterilität
non-sterile
Form
powder
Verunreinigungen
~5% sodium chloride
Glührückstand
≤22% (as SO4)
Verlust
≤8% loss on drying
pH-Wert
6.0-9.2 (2% in H2O)
Löslichkeit
distilled water: freely soluble
Anwendung(en)
microbiology
Allgemeine Beschreibung
Ochsengalleist eine dehydrierte, aufgereinigte frische Galle, die als selektiver Inhibitor in Gallenmedien eingesetzt wird. Gerocknete Ochsen-Galle wird durch ein Dehydrierungsverfahren bei niedriger Temperatur hergestellt, was ein gleichförmiges Produkt gewährleistet und die Schwierigkeiten beim Erhalt zufriedenstellender frischer Galle beseitigt. Eine 8–10%ige Lösung des dehydrierten Produkts entspricht frischer Galle. 1 Gramm getrocknete Ochsengalle entspricht 8 Gramm frischer Galle.
Anwendung
Ochsengalle wird als Selektionsmittel in Kulturmedien für das selektive Wachstum von Darmbakterien wie E. coli, anderen Fäkalcoliformen und Fäkalstreptokokken eingesetzt. Es kann aber auch als Selektionsmittel in Medien für den Nachweis von Yersinia enterocolitica, Aeromonas hydrophila und Vibrio-Spezies eingesetzt werden. Gallensalze können als eines der Selektionsmittel zum Verhindern des Wachstums von beschädigten Escherichia coli-Zellen in einem Experiment zum Identifizieren des bestimmten Mittels im Selektionsmedium eingesetzt werden, welches das Wachstum der beschädigten Escherichia coli-ML30-Zellen hemmt. Es kann auch für die Identifizierung von Isolaten aus Vibrio vulnificus (Beneckea) eingesetzt werden, einem halophilen Bakterium, das verschiedene Infektionen bei Menschen auslöst.
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Persönliche Schutzausrüstung
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Construction of a probiotic lactic acid bacterium that expresses acid-resistant phytase enzyme
MAJIDZADEH HR, et al.
Journal of Agriculture, Science and Technology, 18(1), 925-936 (2016)
Molecular and Probiotic Characterizations of Lactobacillus reuteri DSM 12246 and Impact of pH on Biomass and Metabolic Profile in Batch-Culture
El-Ziney MG
Advances in Microbiology, 8(01), 18-18 (2018)
Survival of Mycobacterium bovis BCG oral vaccine during transit through a dynamic in vitro model simulating the upper gastrointestinal tract of badgers
Williams GA, et al.
PLoS ONE, 14(4), e0214859-e0214859 (2019)
Functional properties (acid and bile tolerance) and antibiotic susceptibility of lactic acid bacteria isolated from newborn calves for the design of a probiotic product
Maldonado N, et al.
International Journal of Veterinary Science & Research, 1(1), 011-022 (2015)
Gareth A Williams et al.
PloS one, 14(4), e0214859-e0214859 (2019-04-20)
In developing an oral bait BCG vaccine against tuberculosis in badgers we wanted to understand the conditions of the gastrointestinal tract and their impact on vaccine viability. Conditions mimicking stomach and small-intestine caused substantial reduction in BCG viability. We performed
Artikel
Culture media provides a habitat with suitable nutrients, energy sources, and certain environmental conditions for the growth of microorganisms. The components of the culture media range from simple sugars to peptones, salts, antibiotics, and complex indicators.