Fortfahren mit
P7545
Pancreatin aus Schweinepankreas
8 × USP specifications
Synonym(e):
Pancreatin aus Schweinepankreas
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Ihnen/SKUVerfügbarkeitPreis
25 g
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 101,00
100 g
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 310,00
500 g
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 976,00
Über diesen Artikel
CAS-Nummer:
UNSPSC Code:
12352204
EC Number:
232-468-9
NACRES:
NA.54
MDL number:
Specific activity:
8 × USP specifications
€ 101,00
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
Sonderanfertigung anfragen
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
form
powder
Quality Segment
specific activity
8 × USP specifications
contains
lactose as extender
storage temp.
−20°C
Application
Das Enzym wird zusammen mit Amyloglukosidase für den In-vitro- Aufschluss von Stärke in Lebensmittelproben verwendet.[1] Pancreatin von Sigma wird unter Verwendung von Pansenfutterresten in vitro für Pepsin-Pancreatin-Aufschluss-Assays zur Bestimmung der Verdaulichkeit im Dickdarm verwendet. Es wird außerdem zusammen mit Pepsin zur In-vitro-Simulation der gastrischen und ilealen Verdauung von Rohnährstoffen bei Schweinen verwendet.
Pancreatin ist ein Gemisch aus mehreren Verdauungsenzymen, die von den exokrinen Zellen des Schweinepankreas produziert werden. Es ist eine Breitspektrum-Protease aus Amylase, Trypsin, Lipase, Ribonuklease und Protease. Es wird für In-vitro- Verdaulichkeitsanalysen verwendet[2]. Produkt P7545 wird bei Empfindlichkeitstests von Hemmern zellulolytischer Bakterien verwendet[3].
Biochem/physiol Actions
Aufgrund seiner enzymatischen Bestandteile wie Trypsin, Amylase und Lipase hydrolisiert Pancreatin Proteine, Stärke und Fette. Pancreatin wandelt in Wasser bei 40 °C mindestens das 25-fache seines Gewichts an Kartoffelstärke innerhalb von 5 Minuten in lösliche Kohlenhydrate um, verdaut bei 40 °C und pH 7,5 innerhalb von 60 Minuten mindestens das 25-fache seines Gewichts an Casein und setzt von Olivenöl bei pH 9,0 und 37 °C pro Mikrogramm Pancreatin mindestens 2 Mikroäquivalente Säure pro Minute frei.
Pankreatin enthält enzymatische Komponenten wie Trypsin, Amylase und Lipase sowie Ribonuklease und Protease, die von den exokrinen Zellen des Schweinepankreas erzeugt werden. Diese Enzymkombination ermöglicht das Hydrolisieren von Proteinen, Stärke und Fetten. Pankreatin konvertiert mindestens das 25-fache seines Eigengewichts an Kartoffelstärke innerhalb von 5 Minuten bei 40 °C warmen Wasser zu löslichen Kohlehydraten, verdaut mindestens das 25-fache seines Eigengewichts an Casein innerhalb von 60 Minuten bei einem pH-Wert von 7,5 und 40 °C, und setzt bei einem pH-Wert von 9,0 und 37 °C mindestens 2 Säure-Mikroäquivalente pro Minute pro mg Pankreatin aus Olivenöl frei.
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
P1750P16251.07133
Pancreatin 1400 FIP-U/g Protease, 24000 FIP-U/g Lipase, 30000 FIP-U/g Amylase EMPROVE® ESSENTIAL Ph Eur,4 x USP
SAFC
1.07133
Pancreatin
specific activity
8 × USP specifications
specific activity
4 × USP specifications
specific activity
≥3 × USP specifications
specific activity
-
form
powder
form
powder
form
powder
form
solid
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
storage temp.
2-8°C
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
500
contains
lactose as extender
contains
lactose or sucrose as extender (The sucrose used might contain up to 3.25% starch.)
contains
-
contains
-
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Pancreatin aus Schweinepankreas
pictograms
Health hazardExclamation mark
signalword
Danger
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2 - Resp. Sens. 1 - Skin Irrit. 2 - Skin Sens. 1 - STOT SE 3
target_organs
Respiratory system
Lagerklasse
11 - Combustible Solids
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Questions
1–9 of 9 Questions  
  1. Can you please tell us regarding trypsin range (concentration) in the pancreatin. We get it very low about 0.8U/mg when performed assays, is it normal or it is indicated as low activity.
    1 answer
    1. For P7545, we do not test the trypsin activity for this product.
      Helpful?
  2. ¿Este producto contiene colipasa?
    1 answer
    1. This product is not tested for the presence of colipase.
      Helpful?
  3. Hello, I want to assess the effect of enzymes in pancreatin on fungus and fungal cell wall specially (with lipase), is there a recommended concentration to use for pancreatin solution? and what is the recommended dissolving solution in this case? Thanks
    1 answer
    1. This product has not been tested in-house for the application of assessing the effect of enzymes in pancreatin on fungus and fungal cell walls, specifically with lipase. A recommended concentration has not been established. Conducting a literature search may provide guidance on this matter.
      Helpful?
  4. Excuse me, is it possible to provide protease activity report  for buyer?  thank you very much and look forward to your reply.
    1 answer
    1. This product meets 8X the minimum USP specifications. According to the USP monograph for Pancreatin, the 1X minimum specification is 25 USP units amylase, 2 USP units lipase, and 25 USP units protease per milligram. The calculated protease activity for the 8X preparation then, would be at least 200 units per milligram. This is a calculated value based on the USP monograph and are not reported separately on the Certificate of Analysis.
      Please see the link below to review a sample or lot specific Certificate:
      https://www.sigmaaldrich.com/product/sigma/p7545#product-documentation
      Helpful?
  5. Hi, what is the dissovled soultion? It can't dissolved in water or 1 mM HCl
    1 answer
    1. This product is not tested for solubility. For assay purposes. it is dissolved at 40 mg/3mL PBS, pH 6.8. Trituration is required for 5 - 10 minutes. Historically, this product has also been dissolved in water at 20 mg/ml. with heating at 37 °C. This method yields a hazy solution.
      Helpful?
  6. Is the product used for digestion cells in clinical laboratory? Can you please help me? 
    1 answer
    1. This product is for research use only and is not suitable for in vitro diagnostic studies.
      Helpful?
  7. What is the solubility of this enzyme in water?
    1 answer
    1. This product is soluble in water at up to 20 mg/ml in water. Heat may be required. This concentration will yield a hazy solution.
      Helpful?
  8. What is the shelf life for this product?
    1 answer
    1. This product is not assigned an expiration date or recommended retest date. Products with no expiration date or recommended retest date should be routinely inspected by customers to ensure they perform as expected. These products are also subject to a one-year warranty from the date of shipment. For more information, you may access the "Product Dating Information" document under "ADDITIONAL USEFUL DOCUMENTS ABOUT OUR PRODUCTS" at the bottom of the Quality Services page with this link: https://www.sigmaaldrich.com/life-science/quality-and-regulatory-management/quality-services.
      Helpful?
  9. Bonjour, Que signifie exactement : '8 x SP specifications' ? Merci pour votre réponse
    1 answer
    1. The specific activity of this pancreatin is specified to be at least 8 x the minimum USP standard.
      The USP defines a minimum specification of a 1 X Pancreatin as follows:
      - 25 USP protease units per mg.
      - 25 USP amylase units per mg.
      - 2 USP lipase units per mg.
      Therefore, activity will be 8 times that.