Merck
P1504
Sigma-Aldrich
TWEEN® 40
viscous liquid
Synonym(e):
Polyoxyethylen-sorbitan-monopalmitat
Größe auswählen
100 ML
€ 52,80
500 ML
€ 74,80
1 GAL
€ 232,00
€ 52,80
Voraussichtliches Versanddatum02. April 2025
Bulk-Bestellung anfordern
Größe auswählen
Ansicht ändern
100 ML
€ 52,80
500 ML
€ 74,80
1 GAL
€ 232,00
About This Item
CAS-Nummer:
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12161900
NACRES:
NA.25
€ 52,80
Voraussichtliches Versanddatum02. April 2025
Bulk-Bestellung anfordern
Beschreibung
non-ionic
Qualitätsniveau
Assay
~90.0% (GC)
Form
viscous liquid
Mol-Gew.
estimated mol wt 1277
Zusammensetzung
Palmitic acid, ~90% (balance primarily stearic acid)
Methode(n)
DNA extraction: suitable
RNA extraction: suitable
cell culture | mammalian: suitable
protein purification: suitable
CMC
0.027 (20-25°C)
HLB
15.6
SMILES String
O1C(C(C(C1)OCCO)OCCO)C(OCCO)COCCOC(=O)CCCCCCCCCCC
InChI
1S/C26H50O10/c1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-24(30)34-19-18-31-20-22(32-15-12-27)26-25(35-17-14-29)23(21-36-26)33-16-13-28/h22-23,25-29H,2-21H2,1H3
InChIKey
HMFKFHLTUCJZJO-UHFFFAOYSA-N
Allgemeine Beschreibung
Polyoxyethylenesorbitanmonopalmitat bzw. TWEEN 40 ist ein nichtionisches Tensid.
Anwendung
Nichtionisches Tensid, das zur Zelllyse, Kernisolierung und Zellfraktionierung verwendet wird.
Polyoxyethylenesorbitanmonopalmitat bzw. TWEEN 40 wurde in einer Studie zur Beurteilung der Bestimmung von Jodid im Urin auf der Basis eines Chemilumineszenz-Systems verwendet. [1] Außerdem wurde es in einer Studie zur Untersuchung der Ablieferung von Astaxanthin und Canthaxanthin an HepG2-Zellen verwendet. [2]
Rechtliche Hinweise
TWEEN is a registered trademark of Croda International PLC
Lagerklassenschlüssel
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 1
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Persönliche Schutzausrüstung
Eyeshields, Gloves
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Kunden haben sich ebenfalls angesehen
Slide 1 of 4
1 of 4
Christine Boesch-Saadatmandi et al.
Cytotechnology, 63(1), 89-97 (2010-12-15)
The present investigation aimed to compare fetal calf serum (FCS) and Tween 40 with the commonly employed tetrahydrofuran (THF) with respect to cytotoxicity, stability of the solubilized carotenoids, and uptake and accumulation of the xanthophylls astaxanthin (AX) and canthaxanthin (CX)
Determination of iodide in urine based on chemiluminescence system of cerium (IV)-tween 40-iodide
Li and Xie
Journal of Luminescence, 132, 5-5 (2012)
F Podlogar et al.
International journal of pharmaceutics, 276(1-2), 115-128 (2004-04-29)
Pharmaceutically usable microemulsion systems were prepared from water and isopropyl myristate with a constant amount of Tween 40 and Imwitor 308 at a mass ratio of 1. Their type and structure were examined by measuring density and surface tension, and
Mohammad Reza Lornejad-Schäfer et al.
European journal of nutrition, 46(2), 79-86 (2007-01-18)
Carotenoids lutein and zeaxanthin are proposed to protect ocular tissues from free-radical damage that can cause cataract and age-related macular degeneration (AMD). They accumulate selectively in the lens and macular region of the retina. Changes in the retinal pigment epithelium
Takamasa Kaneko et al.
Medical mycology, 44(3), 227-231 (2006-05-17)
We developed a simple identification kit for nine species of Malassezia (M. furfur, M. slooffiae, M. sympodialis, M. restricta, M. obtusa, M. globosa, M. pachydermatis, M. dermatis, and M. japonica) based on their biological features. This method utilizes Tween 40-based