Fortfahren mit
C1145
Cholesterin-PEG 600
Synonym(e):
Cholesterin, wasserlöslich aus sheep, Cholesteryl-Polyethylenglycol 600-Sebacat, Polyethylenglykol 900 monocholesterylether-sebacat, Polyoxyethyl-Cholesteryl-Sebacat
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Ihnen/SKUVerfügbarkeitPreis
Über diesen Artikel
CAS-Nummer:
UNSPSC Code:
41141804
eCl@ss:
39023139
NACRES:
NA.77
MDL number:
Form:
solid
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar.
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
form
solid
Quality Segment
extent of labeling
≥20% cholesterol
color
light yellow
solubility
H2O: 60 mg/mL
shipped in
dry ice
storage temp.
−20°C
General description
Cholesterin ist einer der wichtigen Bestandteile aller Membranen. Es besteht aus einem hydrophoben, planaren Kern verbundener Ringe, einer polaren Hydroxylgruppe und einer kurzen Kohlenwasserstoff-Schwanzgruppe.
Application
Cholesterin-PEG 600 wurde verwendet, um zu untersuchen, ob es in der Lage ist, in vaskulären Zellen der glatten Muskulatur die Apoptose zu induzieren. Außerdem kam es zum Einsatz, um den Cholesterinspiegel nach einem Abbau durch Methyl-β-Cyclodextrin wiederherzustellen.
Biochem/physiol Actions
Cholesterin wirkt als Vorläufer von Steroidhormonen. Es spielt eine wichtige Rolle für das fetale Wachstum und die Gehirnentwicklung.
Physical form
halbfest bis fest
Preparation Note
Hergestellt unter Anwendung der Methode von Proksch, G.J., und Bonderman, D.P., Clin. Chem., 24, 1924 (1978).
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
880001O880001M700041P
form
solid
form
liquid
form
methylene chloride solution
form
powder
Quality Level
200
Quality Level
-
Quality Level
-
Quality Level
-
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
solubility
H2O: 60 mg/mL
solubility
-
solubility
-
solubility
-
shipped in
dry ice
shipped in
dry ice
shipped in
dry ice
shipped in
dry ice
color
light yellow
color
-
color
-
color
-
Lagerklasse
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Questions
1–4 of 4 Questions  
  1. Hello, I would like to know how to dissolve product C1145 in water, and what its maximum solubility in water is? Thank you!
    1 answer
    1. The solubility of this product is tested at 60 mg/mL in water. This material dissolves readily in water, however the maximum rate has not been investigated. Note that this material contains a minimum of 20% Cholesterol.
      Helpful?
  2. How can I determine the shelf life / expiration / retest date of this product?
    1 answer
    1. If this product has an expiration or retest date, it will be shown on the Certificate of Analysis (COA, CofA). If there is no retest or expiration date listed on the product's COA, we do not have suitable stability data to determine a shelf life. For these products, the only date on the COA will be the release date; a retest, expiration, or use-by-date will not be displayed.
      For all products, we recommend handling per defined conditions as printed in our product literature and website product descriptions. We recommend that products should be routinely inspected by customers to ensure they perform as expected.
      For products without retest or expiration dates, our standard warranty of 1 year from the date of shipment is applicable.
      For more information, please refer to the Product Dating Information document: https://www.sigmaaldrich.com/deepweb/assets/sigmaaldrich/marketing/global/documents/418/501/product-dating-information-06-25-mk.pdf
      Helpful?
  3. How is shipping temperature determined? And how is it related to the product storage temperature?
    1 answer
    1. Products may be shipped at a different temperature than the recommended long-term storage temperature. If the product quality is sensitive to short-term exposure to conditions other than the recommended long-term storage, it will be shipped on wet or dry-ice. If the product quality is NOT affected by short-term exposure to conditions other than the recommended long-term storage, it will be shipped at ambient temperature. As shipping routes are configured for minimum transit times, shipping at ambient temperature helps control shipping costs for our customers. For more information, please refer to the Storage and Transport Conditions document: https://www.sigmaaldrich.com/deepweb/assets/sigmaaldrich/marketing/global/documents/316/622/storage-transport-conditions-mk.pdf
      Helpful?
  4. こんにちは こちらの製品に含まれているPEG600の割合を可能な範囲で教えていただくことは可能でしょうか。 お手数をおかけいたしますが、よろしくお願いいたします。
    1 answer
    1. There is not a formal molecular weight provided for this product.
      Cholesterol molecular weight = 386.65 g/mole.
      Sebacic Acid molecular weight = 202.25 g/mole
      PEG molecular weight = ~600 g/mole.
      Based on one cholesterol, one sebacic acid "linker" and one PEG (molecular weight 600) per molecule of C1145, one can calculate an approximate molecular weight of 1188 g/mole.
      The approximate amount of PEG based upon this weight is 600/1150 or ~52%.