Über diesen Artikel
NACRES:
NA.26
UNSPSC Code:
12352202
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhaltenTechnischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhaltenQuality Level
Verwandte Kategorien
Biochem/physiol Actions
Unlike free bile acids, conjugated bile acids require an enzyme transporter for movement across the membrane of biliary epithelial cells.
Packaging
Conjugated Bile Acids in quantities indicated
Lagerklasse
10 - Combustible liquids
wgk
WGK 3
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?
Carrier-mediated transport of conjugated bile acids across the basolateral membrane of biliary epithelial cells.
Benedetti, A
American Journal of Physiology: Gastrointestinal and Liver Physiology, 272, G1416-G1424 (1997)
Protokolle
Investigate bile acid roles in gut hormone profiles and glycemic control, vital for clinical labs exploring potential mechanisms.
Verwandter Inhalt
Bile Acids (BA) are synthesized in the liver and play important roles in cholesterol homeostasis, absorption of vitamins and lipids, and various key metabolic processes.