Wichtige Dokumente
66807
4,5-Methylendioxy-1,2-Phenylendiamin -dihydrochlorid
suitable for fluorescence, BioReagent, ≥97.0% (HPLC)
Synonym(e):
1,2-Diamino-4,5-methylendioxybenzol -dihydrochlorid, 1,3-Benzodioxol-5,6-diamin -dihydrochlorid, 5,6-Diamino-1,3-benzodioxol -dihydrochlorid, MDB
Empfohlene Produkte
Produktlinie
BioReagent
Qualitätsniveau
Assay
≥97.0% (HPLC)
Form
solid
Fluoreszenz
λex 367 nm; λem 445 nm in 0.1 M phosphate pH 7.0 (after derivatization with pyruvate)
Eignung
suitable for fluorescence
Lagertemp.
−20°C
SMILES String
Cl[H].Cl[H].Nc1cc2OCOc2cc1N
InChI
1S/C7H8N2O2.2ClH/c8-4-1-6-7(2-5(4)9)11-3-10-6;;/h1-2H,3,8-9H2;2*1H
InChIKey
YXEJRYIEFFUUID-UHFFFAOYSA-N
Verpackung
Vorsicht
Signalwort
Warning
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Zielorgane
Respiratory system
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Persönliche Schutzausrüstung
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?