Merck
M20404
Sigma-Aldrich
4-Methoxy-o-Phenylendiamin -dihydrochlorid
98%
Synonym(e):
3,4-Diamino-anisol -dihydrochlorid
Größe auswählen
1 G
€ 49,90
10 G
€ 314,00
€ 49,90
Check Cart for Availability
Bulk-Bestellung anfordern
Größe auswählen
Ansicht ändern
1 G
€ 49,90
10 G
€ 314,00
About This Item
Lineare Formel:
CH3OC6H3(NH2)2·2HCl
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
211.09
Beilstein:
3699636
EG-Nummer:
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352100
PubChem Substanz-ID:
NACRES:
NA.22
€ 49,90
Check Cart for Availability
Bulk-Bestellung anfordern
Qualitätsniveau
Assay
98%
mp (Schmelzpunkt)
206-209 °C (dec.) (lit.)
Lagertemp.
2-8°C
SMILES String
Cl.Cl.COc1ccc(N)c(N)c1
InChI
1S/C7H10N2O.2ClH/c1-10-5-2-3-6(8)7(9)4-5;;/h2-4H,8-9H2,1H3;2*1H
InChIKey
SXCHMHOBHJOXGC-UHFFFAOYSA-N
Piktogramme
Exclamation mark
Signalwort
Warning
Gefahreneinstufungen
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Zielorgane
Respiratory system
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Persönliche Schutzausrüstung
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)