Fortfahren mit
D4784
4,5-Methylendioxy-1,2-Phenylendiamin -dihydrochlorid
≥98% purity (HPLC), powder
Synonym(e):
1,2-Diamino-4,5-methylendioxybenzol -dihydrochlorid, 1,3-Benzodioxol-5,6-diamin -dihydrochlorid, 5,6-Diamino-1,3-benzodioxol -dihydrochlorid, MDB
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Ihnen/SKUVerfügbarkeitPreis
10 mg
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 267,00
50 mg
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 828,00
100 mg
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 1.350,00
Über diesen Artikel
Empirische Formel (Hill-System):
C7H8N2O2 · 2HCl
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
225.07
NACRES:
NA.47
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12171500
MDL number:
Beilstein/REAXYS Number:
5641607
€ 267,00
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
Sonderanfertigung anfragen
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
Produktname
4,5-Methylendioxy-1,2-Phenylendiamin -dihydrochlorid, Fluorogenic reagent
Quality Segment
assay
≥98% (HPLC)
form
powder
technique(s)
titration: suitable
color
white to orange
mp
247 °C
solubility
H2O: 50 mg/mL
application(s)
diagnostic assay manufacturing
hematology
histology
storage temp.
−20°C
SMILES string
Cl[H].Cl[H].Nc1cc2OCOc2cc1N
InChI
1S/C7H8N2O2.2ClH/c8-4-1-6-7(2-5(4)9)11-3-10-6;;/h1-2H,3,8-9H2;2*1H
InChI key
YXEJRYIEFFUUID-UHFFFAOYSA-N
General description
4,5-Methylendioxy-1,2-phenylendiamin-dihydrochlorid ist ein Fluoreszenz-Tag für α-Ketonsäuren. Außerdem ist es für die Derivatisierung von Sialinsäuren in Anwesenheit von verdünnter Schwefelsäure erforderlich. Diese Methode ermöglicht den Nachweis von Sialinsäuren.
Application
Fluoreszenzreagenz für α-Ketosäuren
4,5-Methylendioxy-1,2-phenylendiamindihydrochlorid wird für die Derivatisierung von Sialinsäuren verwendet, damit diese anhand der kapillaren Flüssigkeitschromatographie-Elektronensprayionisierung/Tandem-Massenspektrometrie (CapLC-ESI-MS/MS) analysiert werden können.
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
784606680778450
description
Fluorogenic reagent
description
≥99.0%
description
BioReagent, suitable for fluorescence, ≥97.0% (HPLC)
description
≥99.0% (AT)
technique(s)
titration: suitable
technique(s)
-
technique(s)
-
technique(s)
-
color
white to orange
color
-
color
white to faint red
color
-
form
powder
form
crystals
form
solid
form
powder
application(s)
diagnostic assay manufacturing
hematology
histology
application(s)
-
application(s)
-
application(s)
-
solubility
H2O: 50 mg/mL
solubility
-
solubility
-
solubility
-
assay
≥98% (HPLC)
assay
≥99.0%
assay
≥97.0% (HPLC)
assay
≥99.0% (AT)
Still not finding the right product?
pictograms
Exclamation mark
signalword
Warning
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
target_organs
Respiratory system
Lagerklasse
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
ppe
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Questions
  1. When running on HPLC after labeling, which option should be chosen between D4784 4,5-Methylenedioxy-1,2-phenylenediamine dihydrochloride and 66807 4,5-Methylenedioxy-1,2-phenylenediamine dihydrochloride?
    1 answer
    1. Both D4784 ,5-Methylenedioxy-1,2-phenylenediamine dihydrochloride and 66807 4,5-Methylenedioxy-1,2-phenylenediamine dihydrochloride are not marketed as amino acid labeling products. D4784 has a purity of 98% as determined by HPLC, while 66807 has a purity of 97% according to HPLC analysis. Both products are essentially the same.