Merck
900438
Sigma-Aldrich
Superhelles Gelblicht emittierendes PPV-Copolymer
Synonym(e):
Livilux®, PDY-132
About This Item
CAS-Nummer:
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12162002
NACRES:
NA.23
Form
solid
Qualitätsniveau
Mol-Gew.
average Mn >400,000
average Mw >1,300,000
Allgemeine Beschreibung
Superhelles Gelblicht emittierendes PPV-Copolymer kann eine hocheffiziente dünne Poly(1,4-phenylen-vinylen) (PPV)-Schicht bilden. Es verfügt über konjugierte Polymere, die bei Einbindung von lipophilen solubilisierenden Vernetzern wasserlöslich sein können.
Anwendung
Merkmale:
  • Lösliches, superhelles Gelblicht emittierendes PPV-Copolymer
  • Ausgezeichnete Reproduzierbarkeit
  • breites Emissionsspektrum
  • sehr hohe Effizienz
  • sehr niedrige Betriebsspannung/für PM 100000 cd/m2 gepulst bei 10 V
  • sehr lange Lebensdauer (DC & AC)
Typische Leistung gemessen in einem Standard-Gerätestapel (ITO/PEDOT: PSS 20 nm/PDY-132 80 nm/Ba 6 nm/Ag 150 nm):
  • max. Effizienz: 11 Cd/A
  • V_on: 2,2 V
  • V bei 100 cd/m2: 3,0 V
  • V bei 1000 cd/m2: 4,3 V
  • max. Leistungseff.: 10 lm/W
  • max. Quanteneff.: 5,3 %
  • CIE1931 bei 100 cd/m2: (0,50, 0,49)
  • Lebensdauer DC bei 100 cd/m2 bei RT: >>220000
  • Lebensdauer AC bei 200 cd/m2 bei RT: 11000
PDY-132 kann bei der Herstellung von Elektrolumineszenz-Folie verwendet werden, die beispielsweise für selbstleuchtende Kennzeichnungen und Direktbeschriftung eingesetzt wird. Es eignet sich auch als Fluoreszenzmaterial mit einer Absorptionsspitze von 450 nm, das mittels Klingenstrich auf den Substraten von transferbedruckten mikrogroßen Leuchtdioden (μLED) entwickelt wird.
Rechtliche Hinweise
Livilux is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Kunden haben sich ebenfalls angesehen
Light-emitting polymers-The shape of things to come?
Burn PL and Samuel ID
Materials Today, 1(4), 3-5 (1998)
Transfer-printed micro-LED and polymer-based transceiver for visible light communications
Rae K, et al.
Optics Express, 26(24), 31474-31483 (2018)
Luminescent line art by direct-write patterning
Lindh EM, et al.
Light: Science & Applications, 5(3), e16050-e16050 (2016)
Verwandter Inhalt
Organic electronics utilizes organic conductors and semiconductors for applications in organic photovoltaics, organic light-emitting diodes, and organic field-effect transistors.
In der organischen Elektronik werden organische Leiter und Halbleiter für Anwendungen in der organischen Photovoltaik, organischen Leuchtdioden und organischen Feldeffekttransistoren verwendet.