As mentioned on the website, under 'Preparation Note', dissolve 10.5 g in 1 litre distilled water and adjust the pH to 7.4. Sterilize by autoclaving at 121°C for 15 minutes. Add 2 ml 1 M magnesium sulfate (Cat. No. 63133; filter sterilized) and 20 ml of 20% solution from a carbon source (such as glucose; Cat. No. 49140).
63011
M9-Bouillon
suitable for microbiology, NutriSelect® Basic
Größe auswählen
About This Item
Empfohlene Produkte
Sterilität
non-sterile
Qualitätsniveau
Form
powder
Zusammensetzung
ammonium chloride, 1 g/L
disodium hydrogen phosphate, 6 g/L
potassium dihydrogen phosphate, 3 g/L
sodium chloride, 0.5 g/L
Hersteller/Markenname
NutriSelect® Basic
Methode(n)
microbiological culture: suitable
pH-Endwert
7.4±0.2 (25 °C)
Anwendung(en)
food and beverages
life science and biopharma
microbiology
Eignung
nonselective for Escherichia coli
nonselective for coliforms
Verwandte Kategorien
Anwendung
Angaben zur Herstellung
Fußnote
The designations basic, plus, or prime are added to indicate the quality control level, from basic quality control to standard QC plus to prime for full regulatory compliance.
WGK
WGK 1
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Persönliche Schutzausrüstung
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Zulassungslistungen
Zulassungslistungen werden hauptsächlich für chemische Produkte erstellt. Für nicht-chemische Produkte können hier nur begrenzte Angaben gemacht werden. Kein Eintrag bedeutet, dass keine der Komponenten gelistet ist. Es liegt in der Verantwortung des Benutzers, die sichere und legale Verwendung des Produkts zu gewährleisten.
EU REACH Annex XVII (Restriction List)
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?
Kunden haben sich ebenfalls angesehen
-
What is the solubility of the reagents in the media?