When autoclaved or filter sterilized, the prepared solution may be stored tightly sealed at room temperature for up to 2 years.
Fortfahren mit
Größe auswählen
| Ihnen/SKU | Verfügbarkeit | Preis |
|---|---|---|
1 kg | Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen | € 280,00 |
Über diesen Artikel
€ 280,00
grade
Molecular Biology
Quality Segment
sterility
non-sterile
form
powder
composition
KH2PO4, 15 g/L , NaCl, 2.5 g/L , Na2HPO4, 33.9 g/L , NH4Cl, 5 g/L
application(s)
food and beverages
storage temp.
room temp
suitability
nonselective for Escherichia coli, nonselective for coliforms
General description
Application
- in einem selektiven Agarmedium zur Isolierung von sulfatreduzierenden Bakterien
- in GMML-Minimalmedium zur Vermehrung von phageresistenten DH10B-Zellen
- in M9-Minimalmedium , das für Zellmotilitätsassays verwendet wird
Features and Benefits
- Standardmäßige Formulierung
- Kostengünstige Alternative zu Flüssigkeiten
Preparation Note
2. Bei 121 °C 15 Minuten lang autoklavieren.
Dieses praktische 5-fache Konzentrat kann gelagert und bei Bedarf für die Herstellung von M9-Minimalsalzen verdünnt werden (ergibt 5 l einfache Verdünnungen).
Für M9-Minimalmedium:
1. 200 ml des M9-Minimalsalze 5X-Konzentrats im aseptischen Verfahren mit 800 ml sterilem Wasser verdünnen. Falls erforderlich, auf 45 - 50 °C abkühlen.
2. Im aseptischen Verfahren 20 ml sterile 1 M Glucose und 2 ml steriles 1 M Magnesiumsullfat zugeben, um 1 l M9-Minimalsalze zu erhalten.
3. Falls gewünscht kann dem M9-Minimalmedium im aseptischen Verfahren 0,1 ml steriles 1 M Calciumchlorid zugegeben werden. Das M9-Minimalmedium kann auch mit den entsprechenden Aminosäuren angereichert werden.
Zum Herstellen einer 1x-Arbeitslösung aus der M9-Stammlösung die konzentrierte Stammlösung mit 900 ml sterilem Wasser verdünnen. Falls erforderlich, vor der Zugabe weiterer Stoffe, z. B. Antibiotika, abkühlen lassen.
1 of 1
Dieser Artikel | |||
|---|---|---|---|
| form powder | form liquid | form powder | form powder |
| Quality Level 200 | Quality Level 500 | Quality Level 200 | Quality Level 200 |
| grade Molecular Biology | grade Molecular Biology | grade Molecular Biology | grade Molecular Biology |
| composition KH2PO4, 15 g/L , Na2HPO4, 33.9 g/L , NH4Cl, 5 g/L , NaCl, 2.5 g/L | composition - | composition - | composition Agar, 15 g/L , NaCl, 0.5 g/L , Tryptone, 10 g/L , Yeast Extract, 5 g/L |
| sterility non-sterile | sterility sterile; 0.2 μm filtered | sterility non-sterile | sterility non-sterile |
| storage temp. room temp | storage temp. room temp | storage temp. room temp | storage temp. room temp |
Still not finding the right product?
Explore all of our products under M9-Minimalsalze, 5X
Lagerklasse
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 1
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Zulassungslistungen
Zulassungslistungen werden hauptsächlich für chemische Produkte erstellt. Für nicht-chemische Produkte können hier nur begrenzte Angaben gemacht werden. Kein Eintrag bedeutet, dass keine der Komponenten gelistet ist. Es liegt in der Verantwortung des Benutzers, die sichere und legale Verwendung des Produkts zu gewährleisten.
12125-02-9
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?
-
Where does the 5x concentrate need to be stored? At room temperature or at 4°C? And how long would the shelf life be?
1 answer-
Helpful?
-
-
What is the preparation ratio for the culture medium?
1 answer-
The preparation instructions are listed on the product detail page in the DESCRIPTION section under 'Preparation'.
Please navigate to the link below:
https://www.sigmaaldrich.com/product/sigma/m60301. Dissolve 56.4 g in 1L of distilled water.
2. Autoclave for 15 minutes at 121°C.
This convenient 5X concentrate can be stored and diluted as needed to prepare 5 L of 1X M9 minimal salts.For M9 minimal medium:
1. Aseptically dilute 200 mL of M9 minimal salts, 5X concentrate with 800 mL of sterile water. If necessary, cool to 45-50°C.
2. Aseptically add 20 mL of sterile 1 M glucose and 2 mL of sterile 1 M magnesium sulfate to prepare 1 L of M9 minimal medium.
3. If desired, aseptically add 0.1 mL of 1 M sterile calcium chloride to the M9 minimal medium. The M9 minimal medium may also be supplemented with the appropriate amino acids.Helpful?
-