Fortfahren mit
M3409
Magnesiumsulfat -Lösung
Molecular Biology, 1.00 M±0.04 M
Synonym(e):
Magnesium Sulphate, Magnesium(II) sulfate, MgSO4
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Ihnen/SKUVerfügbarkeitPreis
Über diesen Artikel
Lineare Formel:
MgSO4
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
120.37
NACRES:
NA.31
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12352302
MDL number:
Grade:
Molecular Biology
Form:
liquid
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar.
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
grade
Molecular Biology
Quality Segment
sterility
0.2 μm filtered
form
liquid
concentration
1.00 M±0.04 M
cation traces
heavy metals (as Pb): ≤5 ppm
foreign activity
DNase, RNase, nickase and protease, none detected
SMILES string
[Mg++].[O-]S([O-])(=O)=O
InChI
1S/Mg.H2O4S/c;1-5(2,3)4/h;(H2,1,2,3,4)/q+2;/p-2
InChI key
CSNNHWWHGAXBCP-UHFFFAOYSA-L
Application
Magnesiumsulfatlösungen werden in folgenden Anwendungen eingesetzt:
  • als Komponente in SOB-Bouillons mit Katabolitrepressions(SOC)-Medium für die Kultivierung von Escherichia coli
  • als Komponente in Übergangsmedien für die Kultivierung von humanen Endothelzellen der Nabelschnurvene (HUVEC)
  • als Komponente im M9-Puffer für die Wurmfixierung vor der Kernextraktion
Biochem/physiol Actions
Magnesiumsulfat besitzt antikonvulsive, antiinflammatorische und vasodilatorische Eigenschaften. Magnesiumsulfat entspannt glatte Muskeln. Bei unter akutem Asthma leidenden Patienten eignet sich intravenös injiziertes und vernebeltes Magnesiumsulfat als Zusatzbehandlung zur Verbesserung der Lungenfunktion. Magnesiumsulfat reduziert Frühwehen bei Risikoschwangerschaften.
Preparation Note
In Wasser mit einer Qualität von 18 MOhm hergestellt
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
8326668475M1028
description
Molecular Biology, 1.00 M±0.04 M
description
BioUltra, Molecular Biology
description
BioUltra, Molecular Biology, 2 M in H2O
description
Molecular Biology, 1.00 M±0.01 M
form
liquid
form
liquid
form
liquid
form
liquid
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
300
grade
Molecular Biology
grade
Molecular Biology
grade
Molecular Biology
grade
Molecular Biology
cation traces
heavy metals (as Pb): ≤5 ppm
cation traces
Al: ≤1 mg/kg, As: ≤0.1 mg/kg, Ba: ≤1 mg/kg, Bi: ≤1 mg/kg, Ca: ≤20 mg/kg, Cd: ≤1 mg/kg, Co: ≤1 mg/kg, Cr: ≤1 mg/kg, Cu: ≤1 mg/kg, Fe: ≤1 mg/kg, K: ≤20 mg/kg, Li: ≤1 mg/kg, Mn: ≤1 mg/kg, Mo: ≤1 mg/kg, Na: ≤20 mg/kg, Ni: ≤1 mg/kg, Pb: ≤1 mg/kg, Sr: ≤1 mg/kg, Zn: ≤1 mg/kg
cation traces
Al: ≤1 mg/kg, As: ≤0.1 mg/kg, Ba: ≤1 mg/kg, Bi: ≤1 mg/kg, Ca: ≤10 mg/kg, Cd: ≤1 mg/kg, Co: ≤1 mg/kg, Cr: ≤1 mg/kg, Cu: ≤1 mg/kg, Fe: ≤1 mg/kg, K: ≤500 mg/kg, Li: ≤1 mg/kg, Mn: ≤1 mg/kg, Mo: ≤1 mg/kg, Na: ≤100 mg/kg, Ni: ≤1 mg/kg, Pb: ≤1 mg/kg, Sr: ≤1 mg/kg, Zn: ≤1 mg/kg
cation traces
heavy metals (as Pb): ≤5 ppm
foreign activity
DNase, RNase, nickase and protease, none detected
foreign activity
-
foreign activity
-
foreign activity
DNase, RNase, NICKase and protease, none detected
concentration
1.00 M±0.04 M
concentration
2.5 M in H2O
concentration
2 M in H2O
concentration
1.00 M±0.01 M
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Magnesiumsulfat -Lösung
Lagerklasse
12 - Non Combustible Liquids
wgk
WGK 1
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves, multi-purpose combination respirator cartridge (US)
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Questions
1–2 of 2 Questions  
  1. How can I determine the shelf life / expiration / retest date of this product?
    1 answer
    1. If this product has an expiration or retest date, it will be shown on the Certificate of Analysis (COA, CofA). If there is no retest or expiration date listed on the product's COA, we do not have suitable stability data to determine a shelf life. For these products, the only date on the COA will be the release date; a retest, expiration, or use-by-date will not be displayed.
      For all products, we recommend handling per defined conditions as printed in our product literature and website product descriptions. We recommend that products should be routinely inspected by customers to ensure they perform as expected.
      For products without retest or expiration dates, our standard warranty of 1 year from the date of shipment is applicable.
      For more information, please refer to the Product Dating Information document: https://www.sigmaaldrich.com/deepweb/assets/sigmaaldrich/marketing/global/documents/418/501/product-dating-information-06-25-mk.pdf
      Helpful?
  2. How is shipping temperature determined? And how is it related to the product storage temperature?
    1 answer
    1. Products may be shipped at a different temperature than the recommended long-term storage temperature. If the product quality is sensitive to short-term exposure to conditions other than the recommended long-term storage, it will be shipped on wet or dry-ice. If the product quality is NOT affected by short-term exposure to conditions other than the recommended long-term storage, it will be shipped at ambient temperature. As shipping routes are configured for minimum transit times, shipping at ambient temperature helps control shipping costs for our customers. For more information, please refer to the Storage and Transport Conditions document: https://www.sigmaaldrich.com/deepweb/assets/sigmaaldrich/marketing/global/documents/316/622/storage-transport-conditions-mk.pdf