Größe auswählen
| Ihnen/SKU | Verfügbarkeit | Preis |
|---|---|---|
500 mL | Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen | € 138,00 |
Über diesen Artikel
grade
Molecular Biology
Quality Segment
sterility
sterile; 0.2 μm filtered
form
liquid
suitability
suitable for nonselective for Escherichia coli and Coliforms
storage temp.
room temp
General description
Application
Features and Benefits
- Filter-sterilized, ready-to-use format
- Convenient package size
- Standard formulation
Other Notes
64 g/L Na2HPO4 ⋅7H2O
2.5 g/L NaCl
5.0 g/L NH4Cl
1 of 1
Dieser Artikel | |||
|---|---|---|---|
| form liquid | form powder | form powder | form powder |
| Quality Level 500 | Quality Level 200 | Quality Level 200 | Quality Level 200 |
| grade Molecular Biology | grade Molecular Biology | grade Molecular Biology | grade Molecular Biology |
| storage temp. room temp | storage temp. room temp | storage temp. room temp | storage temp. room temp |
| sterility sterile; 0.2 μm filtered | sterility non-sterile | sterility non-sterile | sterility non-sterile |
| suitability suitable for nonselective for Escherichia coli and Coliforms | suitability - | suitability - | suitability - |
Still not finding the right product?
Explore all of our products under M9 Minimal Salts, 5X
Lagerklasse
12 - Non Combustible Liquids
wgk
WGK 1
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Zulassungslistungen
Zulassungslistungen werden hauptsächlich für chemische Produkte erstellt. Für nicht-chemische Produkte können hier nur begrenzte Angaben gemacht werden. Kein Eintrag bedeutet, dass keine der Komponenten gelistet ist. Es liegt in der Verantwortung des Benutzers, die sichere und legale Verwendung des Produkts zu gewährleisten.
12125-02-9
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?