Über diesen Artikel
NACRES:
NA.85
UNSPSC Code:
41171621
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhaltenproduct line
BioChemika
Quality Segment
shelf life
limited shelf life, expiry date on the label
technique(s)
microbe id | specific enzyme detection: suitable
application(s)
clinical testing
food and beverages, microbiology
storage temp.
2-8°C
suitability
Campylobacter spp., Gardnerella vaginalis, Streptococcus spp.
General description
Empfohlen für die qualitative Methode Organismen zu detektieren, die das Enzym Hippurathydrolase besitzen. Dieses Enzym spaltet die Peptidbindung in Hippurat und es entsteht Glycin und Benzosäure als Endprodukt. Diese Methode ist ein Schnelltest zur Differenzierung von beta-haemolytischen Gruppe B Streptokokken, Gardnerella vaginalis und Campylobakter-Spezies.
Packaging
Sterile Filterpapierscheiben (25 Stück, Durchmesser 10 mm), imprägniert mit Natriumhippurat.
Lagerklasse
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?