Ansicht ändern
| Ihnen/SKU | Verfügbarkeit | Preis |
|---|---|---|
250 mg | Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen | € 60,90 |
1 g | Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen | € 87,30 |
5 g | Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen | € 276,00 |
Über diesen Artikel
Empirische Formel (Hill-System):
C10H9NO2
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
175.18
UNSPSC Code:
41106305
NACRES:
NA.51
PubChem Substance ID:
EC Number:
210-154-2
Beilstein/REAXYS Number:
143086
MDL number:
€ 60,90
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhaltenQuality Segment
assay
≥95% (GC)
form
powder
mp
128-130 °C (lit.)
storage temp.
2-8°C
SMILES string
CC(=O)Oc1c[nH]c2ccccc12
InChI
1S/C10H9NO2/c1-7(12)13-10-6-11-9-5-3-2-4-8(9)10/h2-6,11H,1H3
InChI key
JBOPQACSHPPKEP-UHFFFAOYSA-N
Application
Indoxyl acetate:
- has been used to prepare free indoxyl for fermentor feeds and for in vitro 3-deoxy-D-arabino-heptulosonate 7-phosphate (DAHP) synthase inactivation assays
- may be used as the potential substrate for the evaluation of carbonic anhydrases (CAs) esterase activity
- may be used to prepare indoxyl acetate differential disk to evaluate the indoxyl acetate hydrolysis test for the differentiation of Campylobacter species
1 of 1
Dieser Artikel | |||
|---|---|---|---|
| description ≥95% (GC) | description 99% | description ≥99% (GC) | description ≥80% (GC), technical |
| assay ≥95% (GC) | assay 99% | assay ≥99% (GC) | assay ≥80% (GC) |
| Quality Level 200 | Quality Level 100 | Quality Level 100 | Quality Level 100 |
| form powder | form solid | form solid | form - |
| storage temp. 2-8°C | storage temp. - | storage temp. 2-8°C | storage temp. 2-8°C |
| mp 128-130 °C (lit.) | mp 100-102 °C (lit.) | mp - | mp - |
signalword
Warning
hcodes
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
target_organs
Respiratory system
Lagerklasse
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?