Fortfahren mit
28228
Sulfatreduzierende Bouillon, Basis
suitable for microbiology, NutriSelect® Plus
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
PackungsgrößeSKUVerfügbarkeitPreis
100 g
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 51,60
Über diesen Artikel
NACRES:
NA.85
UNSPSC Code:
41171606
€ 51,60
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
Großbestellung anfragenWeitere Informationen anfragen
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
sterility
non-sterile
Quality Segment
product line
BioChemika
form
powder
shelf life
limited shelf life, expiry date on the label
composition
ammonium sulfate, 0.1 g/L , calcium chloride, 0.1 g/L , dipotassium phosphate, 2.0 g/L , ferric chloride, 0.02 g/L , magnesium sulfate, 0.1 g/L
manufacturer/tradename
NutriSelect® Plus
technique(s)
microbe id | metabolite detection: suitable, microbiological culture: suitable
pH
7.8±0.2 (25 °C)
application(s)
agriculture
bioburden testing
environmental
food and beverages
water monitoring, microbiology
suitability
Desulfobacter spp., Desulfovibrio spp., Desulfuromonas spp., Thiobacillus spp., sulfate-reducing bacteria
Application
Für die Kultivierung und Auszählung von Sulfatreduzierenden Bakterien wie z.B. Thiobacillus thioparus. Als Zusatz wird 10 g/l Natriumthiosulfat (Fluka® 72049) benötigt
Preparation Note
Suspend 2.32 g in 1 litre distilled water and add 10 g of sodium thiosulfate (Cat. No. 72049). Boil to dissolve the medium completely. Sterilize by autoclaving at 121°C for 15 minutes.
Other Notes
We offer two media types: the superior granulated GranuCult® and the cost-efficient powdered NutriSelect® culture media, depending on your needs.
The designations basic, plus, or prime are added to indicate the quality control level, from basic quality control to standard QC plus to prime for full regulatory compliance.
Legal Information
GRANUCULT is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
NutriSelect is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
173491717113005
suitability
Desulfobacter spp., Desulfuromonas spp., sulfate-reducing bacteria, Desulfovibrio spp., Thiobacillus spp.
suitability
selective for Enterobacter spp., selective for Escherichia coli, selective for Salmonella spp., selective for coliforms
suitability
nonselective and differential for Escherichia coli, nonselective and differential for coliforms, nonselective and differential for enterobacteriaceae
suitability
Desulfobacter spp., Desulfovibrio spp., Desulfuromonas spp., Thiobacillus spp., sulfate-reducing bacteria
technique(s)
microbe id | metabolite detection: suitable, microbiological culture: suitable
technique(s)
microbiological culture: suitable
technique(s)
microbiological culture: suitable
technique(s)
microbe id | metabolite detection: suitable, microbiological culture: suitable
form
powder
form
powder
form
powder
form
powder
composition
ammonium sulfate, 0.1 g/L , dipotassium phosphate, 2.0 g/L , magnesium sulfate, 0.1 g/L , calcium chloride, 0.1 g/L , ferric chloride, 0.02 g/L
composition
dipotassium hydrogen phosphate, 2.75 g/L , lactose, 5 g/L , potassium dihydrogen phosphate, 2.75 g/L , sodium chloride, 5 g/L , sodium lauryl sulfate, 0.1 g/L , tryptose, 20 g/L
composition
L-arginine, 0.04 g/L , L-aspartic acid, 0.048 g/L , bromocresol purple, 0.02 g/L , calcium chloride, 0.02 g/L , L-cystine, 0.04 g/L , dipotassium phosphate, 1.8 g/L , ferric ammonium citrate, 0.02 g/L , lactose, 20 g/L , magnesium sulfate, 0.2 g/L , nicotinic acid, 0.002 g/L , pantothenic acid, 0.002 g/L , sodium formate, 0.5 g/L , thiamine, 0.002 g/L
composition
agar, 14 g/L , ascorbic acid, 0.1 g/L , dipotassium phosphate, 0.01 g/L , ferrous ammonium sulfate, 0.1 g/L , magnesium sulfate, 0.2 g/L , sodium chloride, 10 g/L , yeast extract, 1 g/L
sterility
non-sterile
sterility
non-sterile
sterility
non-sterile
sterility
non-sterile
application(s)
agriculture
bioburden testing
environmental
food and beverages
water monitoring, microbiology
application(s)
agriculture
bioburden testing
environmental
food and beverages
water monitoring, microbiology
application(s)
agriculture
environmental
food and beverages
water monitoring, microbiology
application(s)
agriculture
biofuels
environmental
food and beverages
petroleum, microbiology
pictograms
Exclamation mark
signalword
Warning
hcodes
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2
Lagerklasse
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 1
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Zulassungslistungen
Zulassungslistungen werden hauptsächlich für chemische Produkte erstellt. Für nicht-chemische Produkte können hier nur begrenzte Angaben gemacht werden. Kein Eintrag bedeutet, dass keine der Komponenten gelistet ist. Es liegt in der Verantwortung des Benutzers, die sichere und legale Verwendung des Produkts zu gewährleisten.
7783-20-2
CAS No.
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Global Trade Item Number
SKUGTIN
28228-100G-F04061826227992