Fortfahren mit
P7794
Penicillin G Kaliumsalz
powder, suitable for cell culture, BioReagent
Penicillin G potassium salt
Synonym(e):
Benzylpenicillin Kaliumsalz
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Ihnen/SKUVerfügbarkeitPreis
1000000 units
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 36,20
10000000 units
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 61,10
100000000 units
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 334,00
Über diesen Artikel
Empirische Formel (Hill-System):
C16H17KN2O4S
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
372.48
PubChem Substance ID:
eCl@ss:
34010400
UNSPSC Code:
12352207
NACRES:
NA.76
EC Number:
204-038-0
MDL number:
Beilstein/REAXYS Number:
3832841
€ 36,20
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
Sonderanfertigung anfragen
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
Produktname
Penicillin G Kaliumsalz, powder, BioReagent, suitable for cell culture
product line
BioReagent
Quality Segment
form
powder
potency
1440-1680 units per mg
technique(s)
cell culture | mammalian: suitable
antibiotic activity spectrum
Gram-positive bacteria
mode of action
cell wall synthesis | interferes
SMILES string
[K+].[H][C@]12SC(C)(C)[C@@H](N1C(=O)[C@H]2NC(=O)Cc3ccccc3)C([O-])=O
InChI
1S/C16H18N2O4S.K/c1-16(2)12(15(21)22)18-13(20)11(14(18)23-16)17-10(19)8-9-6-4-3-5-7-9;/h3-7,11-12,14H,8H2,1-2H3,(H,17,19)(H,21,22);/q;+1/p-1/t11-,12+,14-;/m1./s1
InChI key
IYNDLOXRXUOGIU-LQDWTQKMSA-M
General description
Chemische Struktur: β-Laktam
Application
Penicillin G ist ein Schmalspektrum-Antibiotikum, das aus Streptococcus pneumoniae gewonnen wird. Es ist das bevorzugte Arzneimittel für Streptokokken Gruppe A, B, C und G, Nicht-enterokokkale Gruppe D-Streptokokken, Streptokokken der Viridians-Gruppe und Nicht-Penicillinase-produzierende Staphylokokken. Das Kaliumsalz wurde für die Untersuchung der Mursome von Staphylokokken und die penicillininduzierte Lyse von of Streptococcus mutans verwendet.
Biochem/physiol Actions
Wirkungsweise: Penicillin G wirkt durch Hemmung der Zellwandsynthese durch die Bindung an Penicillin bindende Proteine (PBP), um die Vernetzung der Peptidoglycan-Kette zu hemmen.
Antimikrobielles Spektrum: Diese Produkt ist wirksam gegen grampositive und gramnegative Bakterien.
Other Notes
Behälter dicht verschlossen an einem trockenen und gut belüfteten Ort aufbewahren. An einem trockenen Ort aufbewahren.
Disclaimer
Die Lösungen sollter filtersterilisiert werden und können bei 2 - 8 °C für 1 Woche und bei -20 °C für längere Zeiträume aufbewahrt werden. Lösungen sind bei 37 °C für 3 Tage stabil. Das Kaliumsaltz ist zu 100 mg/ml in H2O löslich.
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
46609P8721PHR2640
technique(s)
cell culture | mammalian: suitable
technique(s)
HPLC: suitable, gas chromatography (GC): suitable
technique(s)
-
technique(s)
-
antibiotic activity spectrum
Gram-positive bacteria
antibiotic activity spectrum
Gram-positive bacteria
antibiotic activity spectrum
Gram-positive bacteria
antibiotic activity spectrum
-
mode of action
cell wall synthesis | interferes
mode of action
cell wall synthesis | interferes
mode of action
cell wall synthesis | interferes
mode of action
-
product line
BioReagent
product line
VETRANAL®
product line
-
product line
-
Quality Level
200
Quality Level
100
Quality Level
200
Quality Level
300
form
powder
form
-
form
crystalline powder
form
solid
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Penicillin G Kaliumsalz
pictograms
Exclamation mark
signalword
Warning
hcodes
pcodes
Hazard Classifications
Skin Sens. 1
Lagerklasse
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 2
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Questions
1–2 of 2 Questions  
  1. ¿A qué temperatura debe de almacenarse este producto en polvo y por cuánto tiempo es estable?
    1 answer
    1. This product may be stored in room temperature. Concerning expiration, this product is assigned a product retest date. Products that, while considered stable, may be subject to degradation over time are assigned a periodic retest date to confirm quality. The lot specific retest date is reported on the Certificate of Analysis. Please see the link below to review a sample or lot specific Certificate:
      https://www.sigmaaldrich.com/product/sigma/p7794#product-documentation
      Helpful?
  2. Is the reported potency for P7794 Penicillin G potassium salt based on the anhydrous/dried form, or is it based on an as-it-is basis? Also, what does the "S" signify in U/mgS for the reported potency results?
    1 answer
    1. The potency test is reported on an "as is" basis. The "S" in U/mgS stands for unit per milligram solid.
      Helpful?
Reviews
Active Filters
  1. 1 Ratings-only review