Fortfahren mit
33510
1,10-Phenanthrolin Monohydrat
redox indicator, ACS reagent, puriss. p.a., ≥99.5% (calc. to the dried substance)
Synonym(e):
o-Phenanthrolin Monohydrat
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
PackungsgrößeSKUVerfügbarkeitPreis
5 g
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 78,80
25 g
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 289,00
Über diesen Artikel
Empirische Formel (Hill-System):
C12H8N2 · H2O
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
198.22
NACRES:
NA.21
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12352100
EC Number:
200-629-2
MDL number:
Beilstein/REAXYS Number:
4008096
€ 78,80
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
Großbestellung anfragen
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
Produktname
1,10-Phenanthrolin Monohydrat, ACS reagent, puriss. p.a., ≥99.5% (calc. to the dried substance), for redox titration
Quality Level
grade
ACS reagent, puriss. p.a.
assay
≥99.5% (calc. to the dried substance), 8.5-9.5% water basis
technique(s)
titration: suitable
impurities
8.5-9.5% water
ign. residue
≤0.05% (as SO4)
mp
100-104 °C (lit.), 97-102 °C
suitability
passes test for iron detection, passes test for redox indicator
SMILES string
O.c1cnc2c(c1)ccc3cccnc23
InChI
1S/C12H8N2.H2O/c1-3-9-5-6-10-4-2-8-14-12(10)11(9)13-7-1;/h1-8H;1H2
InChI key
PPQJCISYYXZCAE-UHFFFAOYSA-N
General description
1,10-Phenanthroline monohydrate is the hydrated form of o-phenanthroline.
Application
1,10-Phenanthroline monohydrate (phen) may be used in the photochemical quantification of Fe3+ and total iron in mineral samples. It may be used as starting reagent for the preparation of 5-nitro-1,10-phenanthroline.
Im Komplex mit Kupfer besitzt es Nuklease-Aktivität, was zur Untersuchung von DNA-Protein-Interaktionen ausgenutzt wird.
Biochem/physiol Actions
Inhibitor von Metalloproteasen; bildet Chelate mit Eisen, Zink und anderen zweiwertigen Metallen. Wirksam im Konzentrationsbereich von 1-10 mM.
Still not finding the right product?
Explore all of our products under 1,10-Phenanthrolin Monohydrat
pictograms
Skull and crossbonesEnvironment
signalword
Danger
hcodes
Hazard Classifications
Acute Tox. 3 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1
Lagerklasse
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P2 (EN 143) respirator cartridges
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
The quantitative assay of minerals for Fe2+ and Fe3+ using 1, 10-phenanthroline: II. A photochemical method.
Stucki JW.
Soil Science Society of America Journal. Soil Science Society of America, 45(3), 638-641 (1981)
A luminescent tris (2-thenoyltrifluoroacetonato) europium (III) complex covalently linked to a 1, 10-phenanthroline-functionalised sol-gel glass.
Binnemans K, et al.
Journal of Materials Chemistry, 14(2), 191-195 (2004)
Kyle R Simonetta et al.
Nature communications, 10(1), 1402-1402 (2019-03-31)
Protein-protein interactions (PPIs) governing the recognition of substrates by E3 ubiquitin ligases are critical to cellular function. There is significant therapeutic potential in the development of small molecules that modulate these interactions; however, rational design of small molecule enhancers of
Global Trade Item Number
SKUGTIN
33510-5G04061826738894
33510-25G04061835365678