Fortfahren mit
8.41491
1,10-Phenanthrolin
(anhydrous) for synthesis
Synonym(e):
1,10-Phenanthrolin
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
PackungsgrößeSKUVerfügbarkeitPreis
5 g
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 46,10
25 g
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 160,00
Über diesen Artikel
Empirische Formel (Hill-System):
C12H8N2
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
180.21
UNSPSC Code:
12352005
EC Index Number:
200-629-2
NACRES:
NA.22
MDL number:
eCl@ss:
39210124
Form:
powder
€ 46,10
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
Großbestellung anfragen
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
Quality Level
form
powder
potency
132 mg/kg LD50, oral (Rat)
mp
117-119 °C
solubility
2.69 g/L
storage temp.
2-30°C
SMILES string
n1c2c3ncccc3ccc2ccc1
InChI
1S/C12H8N2/c1-3-9-5-6-10-4-2-8-14-12(10)11(9)13-7-1/h1-8H
InChI key
DGEZNRSVGBDHLK-UHFFFAOYSA-N
Application
  • Optoelektronische Anwendungen: 1,10-Phenanthrolin wurde bei der Synthese von Europium(III)-β-diketonat-Komplexen eingesetzt und zeigte ein signifikantes Potenzial für Anzeigetechnologien mit roter Emission, was seine Verwendung in optoelektronischen Geräten unterstützt (Redhu et al., 2024).
  • Wirkungsgrad von Photovoltaikgeräten: Die Forschungsarbeit unter Beteiligung organischer Elektronentransportschichten (ETLs) unterstrich die Verwendung von 1,10-Phenanthrolin zur Verbesserung der Leistung von Perowskit-Solarzellen auf Basis von Kohlenstoffelektroden und trug so zu Fortschritten in der Solarenergietechnologie bei (Ijaz et al., 2024).
  • Katalysatoren für grüne Chemie: 1,10-Phenanthrolin diente als Katalysator in einem Mangan(II)-basierten System zur wässrigen Synthese organischer Heterocyclen. Dies unterstreicht seine Rolle bei der Förderung umweltfreundlicher chemischer Prozesse (Mondal et al., 2024).
  • Synthese und Charakterisierung von Liganden: Die Synthese und spektroskopische Analyse wasserlöslicher Liganden auf Basis des 1,10-Phenanthrolin-Kerns wurden ausführlich untersucht und dadurch seine Anwendungsmöglichkeiten bei der Entwicklung neuer molekularer Liganden für die Koordinationschemie erweitert (Nycz et al., 2024).
Analysis Note
Gehalt (HClO₄): ≥ 99,0 %
Schmelzbereich (unterer Wert): ≥ 115 °C
Schmelzbereich (oberer Wert): ≤ 119 °C
Identität (IR): entspricht
Still not finding the right product?
Explore all of our products under 1,10-Phenanthrolin
pictograms
Skull and crossbonesEnvironment
signalword
Danger
Hazard Classifications
Acute Tox. 3 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
hcodes
Lagerklasse
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Global Trade Item Number
SKUGTIN
841491002504022536929156
841491000504022536679839