Fortfahren mit
1.07225
1,10-Phenanthrolinmonohydrat
GR ACS
Synonym(e):
1,10-Phenanthrolinmonohydrat, o-Phenanthrolinmonohydrat
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
PackungsgrößeSKUVerfügbarkeitPreis
10 g
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 107,00
100 g
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 709,00
Über diesen Artikel
Empirische Formel (Hill-System):
C12H8N2 · xH2O
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
180.21 (anhydrous basis)
UNSPSC Code:
12352005
EC Index Number:
200-629-2
NACRES:
NA.21
MDL number:
Form:
solid
€ 107,00
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
Großbestellung anfragen
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
Quality Segment
form
solid
potency
132 mg/kg LD50, oral (Rat)
mp
93-94 °C
solubility
3.3 g/L
bulk density
300 kg/m3
storage temp.
15-25°C
SMILES string
n1c2c3ncccc3ccc2ccc1.O
InChI
1S/C12H8N2.H2O/c1-3-9-5-6-10-4-2-8-14-12(10)11(9)13-7-1;/h1-8H;1H2
InChI key
PPQJCISYYXZCAE-UHFFFAOYSA-N
Analysis Note
Gehalt (Perchlorsäure-Titration, berechnet auf getrocknete Substanz): ≥ 99,5 %
Identität (IR-Spektrum): entspricht
Eignung als Redox-Indikator: entspricht
Eignung zur Eisen-Bestimmung: entspricht
Schmelzpunkt (wasserfreie Substanz): 117–120 °C
In Ethanol unlösliche Anteile: entspricht
Wasser (nach Karl Fischer): 8,5–11,0 %
Other Notes
Ersetzt: PX0460-5; PX0460
pictograms
Skull and crossbonesEnvironment
signalword
Danger
hcodes
Hazard Classifications
Acute Tox. 3 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1
Lagerklasse
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Global Trade Item Number
SKUGTIN
107225001004022536088471
107225010004022536088488