Fortfahren mit
1.09943
Calcium-Standard
1000 mg Ca, (CaCl2 in 6.5% HCl) Titrisol®
Synonym(e):
Calcium-Referenzstandard für ICP/AAS
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Größe/SKUVerfügbarkeitPreis
1 amp
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 58,30
Über diesen Artikel
NACRES:
NA.24
UNSPSC Code:
41116107
€ 58,30
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
Sonderanfertigung anfragen
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
grade
analytical standard
Quality Segment
product line
Titrisol®
form
concentrate
concentration
1000 mg Ca in 6.5% HCl
technique(s)
AAS: suitable, ICP: suitable
pH
<1 (20 °C in H2O)
density
1.07 g/cm3 at 20 °C
application(s)
cosmetics
food and beverages
industrial qc
pharmaceutical
format
single component solution
storage temp.
15-25°C
Application
Calcium standard can be used as a calibrationstandard for the determination of calcium in grape juice, wines, and otheralcoholic beverages using flame atomic absorption spectrometry (FAAS)
Features and Benefits
  • TitrisolTitrisol® bietet eine Vielzahl von konzentrierten Einzelelementstandards.
  • Die konzentrierte Lösung wird auf die gewünschte Standardkonzentration verdünnt.
  • Direkte Rückführbarkeit auf Standard-Referenzmaterialien (SRM) des National Institute of Standards and Technology (NIST).
  • Lieferung in einfach zu handhabenden Kunststoffampullen.
  • Mit beiliegendem chargenspezifischem Analysezertifikat (COA) mit Informationen zur NIST-Charge und zur Mindesthaltbarkeit.
  • Für zuverlässige und reproduzierbare Ergebnisse.
  • Analysis Note
    Gehalt (Ca): 1000 mg/Ampulle
    Bestimmungsmethode: Komplexometrische Titration.
    (auf NIST-SRM 682 rückführbar)
    Genauigkeit des Verfahrens: +/- 2 mg
    Legal Information
    Titrisol is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
    Piktogramme
    Corrosion
    Signalwort
    Warning
    Hazard Classifications
    Eye Irrit. 2 - Met. Corr. 1
    Was ist los?
    WGK 1
    Gefahrencodes
    Lagerklasse
    12 - Non Combustible Liquids
    Zulassungslistungen
    Zulassungslistungen werden hauptsächlich für chemische Produkte erstellt. Für nicht-chemische Produkte können hier nur begrenzte Angaben gemacht werden. Kein Eintrag bedeutet, dass keine der Komponenten gelistet ist. Es liegt in der Verantwortung des Benutzers, die sichere und legale Verwendung des Produkts zu gewährleisten.
    10043-52-4
    CAS No.
    Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
    Analysenzertifikate (COA)