Größe auswählen
€ 134,00
€ 524,00
Über diesen Artikel
Fortfahren mit
assay
≥95% (HPLC)
Quality Level
form
powder
color
white
solubility
ethanol: 20 mg/mL
storage temp.
−20°C
SMILES string
[H]C(=O)[C@H](CCSC)NC(=O)[C@H](CC(C)C)NC(=O)[C@H](CC(C)C)NC(C)=O
InChI
1S/C19H35N3O4S/c1-12(2)9-16(20-14(5)24)19(26)22-17(10-13(3)4)18(25)21-15(11-23)7-8-27-6/h11-13,15-17H,7-10H2,1-6H3,(H,20,24)(H,21,25)(H,22,26)/t15-,16-,17-/m0/s1
InChI key
RJWLAIMXRBDUMH-ULQDDVLXSA-N
Verwandte Kategorien
1 of 4
Dieser Artikel | |||
|---|---|---|---|
| form powder | form powder | form powder | form powder |
| assay ≥95% (HPLC) | assay ≥97% (TLC) | assay 98% (chromatographically homogeneous) | assay ≥95% (HPLC) |
| Quality Level 100 | Quality Level 200 | Quality Level 100 | Quality Level 100 |
| storage temp. −20°C | storage temp. −20°C | storage temp. 2-8°C | storage temp. −20°C |
| solubility ethanol: 20 mg/mL | solubility DMSO: soluble, ethanol: soluble | solubility DMF: 10 mg/mL, ethanol: 10 mg/mL, methanol: 10 mg/mL | solubility - |
| color white | color white | color - | color white to beige |
Application
Biochem/physiol Actions
Other Notes
Lagerklasse
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 1
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?