Wichtige Dokumente
239577
Acetylchlorid
ReagentPlus®, ≥99%
About This Item
Empfohlene Produkte
Dampfdichte
2.7 (vs air)
Dampfdruck
11.69 psi ( 20 °C)
32.33 psi ( 55 °C)
Produktlinie
ReagentPlus®
Assay
≥99%
Selbstzündungstemp.
1353 °F
Expl.-Gr.
19 %
Brechungsindex
n20/D 1.389 (lit.)
bp
52 °C (lit.)
mp (Schmelzpunkt)
−112 °C (lit.)
Dichte
1.104 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES String
CC(Cl)=O
InChI
1S/C2H3ClO/c1-2(3)4/h1H3
InChIKey
WETWJCDKMRHUPV-UHFFFAOYSA-N
Rechtliche Hinweise
Ersetzt durch
Signalwort
Danger
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Eye Dam. 1 - Flam. Liq. 2 - Skin Corr. 1B
Zusätzliche Gefahrenhinweise
Lagerklassenschlüssel
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 1
Flammpunkt (°F)
41.0 °F - closed cup
Flammpunkt (°C)
5 °C - closed cup
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?