Fortfahren mit
00990
Acetylchlorid
≥99.0% (T), liquid, puriss. p.a.
Synonym(e):
Acetic acid chloride, Acetic chloride, Ethanoyl chloride
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Ihnen/SKUVerfügbarkeitPreis
100 mL
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 54,40
250 mL
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 91,50
1 L
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 176,00
Über diesen Artikel
Lineare Formel:
CH3COCl
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
78.50
NACRES:
NA.21
PubChem Substance ID:
eCl@ss:
39050501
UNSPSC Code:
12352100
EC Number:
200-865-6
MDL number:
Beilstein/REAXYS Number:
605303
Assay:
≥99.0% (T)
Form:
liquid
€ 54,40
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
Großbestellung anfragen
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
Produktname
Acetylchlorid, puriss. p.a., ≥99.0% (T)
vapor density
2.7 (vs air)
Quality Segment
vapor pressure
11.69 psi ( 20 °C), 32.33 psi ( 55 °C)
grade
puriss. p.a.
assay
≥99.0% (T)
form
liquid
autoignition temp.
1353 °F
expl. lim.
19 %
refractive index
n20/D 1.389
bp
52 °C (lit.)
mp
−112 °C (lit.)
density
1.104 g/mL at 25 °C (lit.)
cation traces
Al: ≤0.5 mg/kg, Ba: ≤0.1 mg/kg, Bi: ≤0.1 mg/kg, Ca: ≤0.5 mg/kg, Cd: ≤0.05 mg/kg, Co: ≤0.02 mg/kg, Cr: ≤0.1 mg/kg, Cu: ≤0.02 mg/kg, Fe: ≤0.5 mg/kg, K: ≤0.5 mg/kg, Li: ≤0.1 mg/kg, Mg: ≤0.1 mg/kg, Mn: ≤0.02 mg/kg, Mo: ≤0.1 mg/kg, Na: ≤0.5 mg/kg, Ni: ≤0.02 mg/kg, Pb: ≤0.1 mg/kg, Sr: ≤0.1 mg/kg, Zn: ≤0.1 mg/kg
functional group
acyl chloride
SMILES string
CC(Cl)=O
InChI
1S/C2H3ClO/c1-2(3)4/h1H3
InChI key
WETWJCDKMRHUPV-UHFFFAOYSA-N
General description
Acetylchlorid (Acylchlorid) ist ein Acetylisierungs-Reagens, das bei Veresterungs- und Friedel-Crafts-Acylierungsreaktionen verwendet wird.
Application
Acetylchlorid hat folgende Anwendungen:
  • Abbaumittel für den Abbau von Polyoxyethylen-Glycol-Monoalkylethern zur Bestimmung des Ethoxylierungsgrades mittels Chromatographie-Massenspektronomie (MS).
  • Reagenz mit Alkoholen für die Veresterung von Carboxylsäuren, die N-boc-Entschützung und die Solvolyse von Phosphoramid.
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
8.22252320129114189
assay
≥99.0% (T)
assay
-
assay
98%
assay
98%
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
200
mp
−112 °C (lit.)
mp
-112 °C
mp
−112 °C (lit.)
mp
−112 °C (lit.)
refractive index
n20/D 1.389
refractive index
-
refractive index
n20/D 1.389 (lit.)
refractive index
n20/D 1.389 (lit.)
form
liquid
form
liquid
form
liquid
form
liquid
density
1.104 g/mL at 25 °C (lit.)
density
1.10 g/cm3 at 20 °C
density
1.104 g/mL at 25 °C (lit.)
density
1.104 g/mL at 25 °C (lit.)
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Acetylchlorid
pictograms
FlameCorrosion
signalword
Danger
hcodes
Hazard Classifications
Eye Dam. 1 - Flam. Liq. 2 - Skin Corr. 1B
supp_hazards
Lagerklasse
3 - Flammable liquids
wgk
WGK 1
flash_point_f
41.0 °F - closed cup
flash_point_c
5 °C - closed cup
ppe
Faceshields, Gloves, Goggles
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Questions
1–2 of 2 Questions  
  1. How can I determine the shelf life / expiration / retest date of this product?
    1 answer
    1. If this product has an expiration or retest date, it will be shown on the Certificate of Analysis (COA, CofA). If there is no retest or expiration date listed on the product's COA, we do not have suitable stability data to determine a shelf life. For these products, the only date on the COA will be the release date; a retest, expiration, or use-by-date will not be displayed.
      For all products, we recommend handling per defined conditions as printed in our product literature and website product descriptions. We recommend that products should be routinely inspected by customers to ensure they perform as expected.
      For products without retest or expiration dates, our standard warranty of 1 year from the date of shipment is applicable.
      For more information, please refer to the Product Dating Information document: https://www.sigmaaldrich.com/deepweb/assets/sigmaaldrich/marketing/global/documents/418/501/product-dating-information-06-25-mk.pdf
      Helpful?
  2. How is shipping temperature determined? And how is it related to the product storage temperature?
    1 answer
    1. Products may be shipped at a different temperature than the recommended long-term storage temperature. If the product quality is sensitive to short-term exposure to conditions other than the recommended long-term storage, it will be shipped on wet or dry-ice. If the product quality is NOT affected by short-term exposure to conditions other than the recommended long-term storage, it will be shipped at ambient temperature. As shipping routes are configured for minimum transit times, shipping at ambient temperature helps control shipping costs for our customers. For more information, please refer to the Storage and Transport Conditions document: https://www.sigmaaldrich.com/deepweb/assets/sigmaaldrich/marketing/global/documents/316/622/storage-transport-conditions-mk.pdf