Fortfahren mit
V1503
Vinylacetat
contains 3-20 ppm hydroquinone as inhibitor, ≥99%
Synonym(e):
VAc, Acetoxyethylen
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Größe/SKUVerfügbarkeitPreis
25 mL
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 29,30
1 L
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 40,90
2.5 L
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 69,00
18 L
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 317,00
Über diesen Artikel
Lineare Formel:
CH3CO2CH=CH2
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
86.09
UNSPSC Code:
12352100
NACRES:
NA.22
PubChem Substance ID:
EC Number:
203-545-4
Beilstein/REAXYS Number:
1209327
MDL number:
Assay:
≥99%
€ 29,30
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
Sonderanfertigung anfragen
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
vapor density
3 (vs air)
Quality Segment
vapor pressure
88 mmHg ( 20 °C)
assay
≥99%
autoignition temp.
801 °F
contains
3-20 ppm hydroquinone as inhibitor
expl. lim.
13.4 %
refractive index
n20/D 1.395 (lit.)
bp
72-73 °C (lit.)
mp
−93 °C (lit.)
density
0.934 g/mL at 25 °C (lit.)
storage temp.
2-8°C
SMILES string
CC(=O)OC=C
InChI
1S/C4H6O2/c1-3-6-4(2)5/h3H,1H2,2H3
InChI key
XTXRWKRVRITETP-UHFFFAOYSA-N
Application
Vinylacetat wird in Enzym-katalysierten Acylierungsreaktionen als Acylspender verwendet.
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
PHR35014848640327
description
contains 3-20 ppm hydroquinone as inhibitor, ≥99%
description
Pharmaceutical Secondary Standard; Certified Reference Material
description
analytical standard
description
certified reference material, 5000 μg/mL in acetonitrile
assay
≥99%
assay
-
assay
-
assay
-
Quality Level
200
Quality Level
300
Quality Level
100
Quality Level
300
refractive index
n20/D 1.395 (lit.)
refractive index
n20/D 1.395 (lit.)
refractive index
n20/D 1.395 (lit.)
refractive index
-
mp
−93 °C (lit.)
mp
−93 °C (lit.)
mp
−93 °C (lit.)
mp
-
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
density
0.934 g/mL at 25 °C (lit.)
density
0.934 g/mL at 25 °C (lit.)
density
0.934 g/mL at 25 °C (lit.)
density
-
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Vinylacetat
Signalwort
Danger
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Inhalation - Aquatic Chronic 3 - Carc. 2 - Flam. Liq. 2 - STOT SE 3
Zielorgane
Respiratory system
Lagerklasse
3 - Flammable liquids
Flammpunkt (°F)
17.6 °F - closed cup
Flammpunkt (°C)
-8 °C - closed cup
PSA (Persönliche Schutzausrüstung)
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Zulassungslistungen
Zulassungslistungen werden hauptsächlich für chemische Produkte erstellt. Für nicht-chemische Produkte können hier nur begrenzte Angaben gemacht werden. Kein Eintrag bedeutet, dass keine der Komponenten gelistet ist. Es liegt in der Verantwortung des Benutzers, die sichere und legale Verwendung des Produkts zu gewährleisten.
108-05-4
CAS No.
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Questions
1–2 of 2 Questions  
  1. How can I determine the shelf life / expiration / retest date of this product?
    1 answer
    1. If this product has an expiration or retest date, it will be shown on the Certificate of Analysis (COA, CofA). If there is no retest or expiration date listed on the product's COA, we do not have suitable stability data to determine a shelf life. For these products, the only date on the COA will be the release date; a retest, expiration, or use-by-date will not be displayed.
      For all products, we recommend handling per defined conditions as printed in our product literature and website product descriptions. We recommend that products should be routinely inspected by customers to ensure they perform as expected.
      For products without retest or expiration dates, our standard warranty of 1 year from the date of shipment is applicable.
      For more information, please refer to the Product Dating Information document: https://www.sigmaaldrich.com/deepweb/assets/sigmaaldrich/marketing/global/documents/418/501/product-dating-information-06-25-mk.pdf
      Helpful?
  2. How is shipping temperature determined? And how is it related to the product storage temperature?
    1 answer
    1. Products may be shipped at a different temperature than the recommended long-term storage temperature. If the product quality is sensitive to short-term exposure to conditions other than the recommended long-term storage, it will be shipped on wet or dry-ice. If the product quality is NOT affected by short-term exposure to conditions other than the recommended long-term storage, it will be shipped at ambient temperature. As shipping routes are configured for minimum transit times, shipping at ambient temperature helps control shipping costs for our customers. For more information, please refer to the Storage and Transport Conditions document: https://www.sigmaaldrich.com/deepweb/assets/sigmaaldrich/marketing/global/documents/316/622/storage-transport-conditions-mk.pdf