Fortfahren mit
S356
Salicylaldehyd
reagent grade, 98%
Synonym(e):
2-Hydroxy-benzaldehyd
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Größe/SKUVerfügbarkeitPreis
Über diesen Artikel
Lineare Formel:
2-(HO)C6H4CHO
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
122.12
UNSPSC Code:
12352100
NACRES:
NA.22
PubChem Substance ID:
MDL number:
Beilstein/REAXYS Number:
471388
Assay:
98%
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar.
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
grade
reagent grade
Quality Segment
vapor density
4.2 (vs air)
vapor pressure
1 mmHg ( 33 °C)
assay
98%
impurities
≤1% phenol
refractive index
n20/D 1.573 (lit.)
bp
197 °C (lit.)
mp
1-2 °C (lit.)
density
1.146 g/mL at 25 °C (lit.)
functional group
aldehyde
SMILES string
Oc1ccccc1C=O
InChI
1S/C7H6O2/c8-5-6-3-1-2-4-7(6)9/h1-5,9H
InChI key
SMQUZDBALVYZAC-UHFFFAOYSA-N
Application
Salicyladehyde (2-Hydroxybenzaldehyde) may be used in the preparation of pyrocatechol via Dakin reaction.
Salicylaldehyde may be used as starting reagent in the synthesis of novel unsymmetrical chiral Salen Schiff base ligands. It may be used in the preparation of salicylaldehyde phenylhydrazine, a useful indicator for the titration of organometallic reagents.
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
CRM78313W30040384160
description
reagent grade, 98%
description
certified reference material, TraceCERT®, Manufactured by: Sigma-Aldrich Production GmbH, Switzerland
description
≥98%, FG
description
redist., ≥99.0% (GC)
assay
98%
assay
-
assay
≥98%
assay
≥99.0% (GC)
Quality Level
200
Quality Level
300
Quality Level
300, 400
Quality Level
100
refractive index
n20/D 1.573 (lit.)
refractive index
n20/D 1.573 (lit.)
refractive index
n20/D 1.573 (lit.)
refractive index
n20/D 1.573
mp
1-2 °C (lit.)
mp
1-2 °C (lit.)
mp
1-2 °C (lit.)
mp
1-2 °C (lit.)
bp
197 °C (lit.)
bp
197 °C (lit.)
bp
197 °C (lit.)
bp
197 °C (lit.)
density
1.146 g/mL at 25 °C (lit.)
density
1.146 g/mL at 25 °C (lit.)
density
1.146 g/mL at 25 °C (lit.)
density
1.146 g/mL at 25 °C (lit.)
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Salicylaldehyd
signalword
Warning
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Chronic 2 - Eye Irrit. 2 - Muta. 2 - Skin Irrit. 2
Lagerklasse
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 2
flash_point_f
170.6 °F - closed cup
flash_point_c
77 °C - closed cup
ppe
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)