17969
Diethylentriamin-pentaessigsäure Pentanatriumsalz -Lösung
purum, ~40% in H2O
Synonym(e):
DTPA Na5
About This Item
Empfohlene Produkte
Qualität
purum
Qualitätsniveau
Konzentration
~40% in H2O
SMILES String
[Na+].[Na+].[Na+].[Na+].[Na+].[O-]C(=O)CN(CCN(CC([O-])=O)CC([O-])=O)CCN(CC([O-])=O)CC([O-])=O
InChI
1S/C14H23N3O10.5Na/c18-10(19)5-15(1-3-16(6-11(20)21)7-12(22)23)2-4-17(8-13(24)25)9-14(26)27;;;;;/h1-9H2,(H,18,19)(H,20,21)(H,22,23)(H,24,25)(H,26,27);;;;;/q;5*+1/p-5
InChIKey
LQPLDXQVILYOOL-UHFFFAOYSA-I
Allgemeine Beschreibung
Anwendung
Signalwort
Danger
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Acute Tox. 4 Inhalation - Repr. 1B - STOT RE 2 Inhalation
Lagerklassenschlüssel
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK
WGK 2
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Choose from one of the most recent versions:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?