Fortfahren mit
E26290
Ethylendiamintetraessigsäure Tetranatriumsalz Hydrat
98%
Synonym(e):
Tetranatrium-ethylendiamintetraacetat Hydrat
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Größe/SKUVerfügbarkeitPreis
Über diesen Artikel
Lineare Formel:
(NaO2CCH2)2NCH2CH2N(CH2CO2Na)2·xH2O
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
380.17 (anhydrous basis)
NACRES:
NA.22
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12352116
EC Number:
200-573-9
MDL number:
Assay:
98%
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar.
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
Quality Segment
assay
98%
mp
>300 °C (lit.)
SMILES string
[Na+].[Na+].[Na+].[Na+].[H]O[H].[O-]C(=O)CN(CCN(CC([O-])=O)CC([O-])=O)CC([O-])=O
InChI
1S/C10H16N2O8.4Na.H2O/c13-7(14)3-11(4-8(15)16)1-2-12(5-9(17)18)6-10(19)20;;;;;/h1-6H2,(H,13,14)(H,15,16)(H,17,18)(H,19,20);;;;;1H2/q;4*+1;/p-4
InChI key
GXFFSKMBMYHTAE-UHFFFAOYSA-J
General description
Ethylenediaminetetraacetic acid is a poylaminocarboxylic acid commonly used as a complexing agent.
Application
Ethylenediaminetetraacetic acid tetrasodium salt hydrate has been used as an antimicrobial agent during biological ink preparation for use in biopolytronics.
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
0369903699ED4S
description
98%
description
BioUltra, ≥99.0% (KT)
description
BioUltra, ≥99.0% (KT)
description
practical grade, ≥95%
assay
98%
assay
≥99.0% (KT)
assay
≥99.0% (KT)
assay
≥95%
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
200
mp
>300 °C (lit.)
mp
-
mp
-
mp
-
assay
98%
assay
≥99.0% (KT)
assay
≥99.0% (KT)
assay
≥95%
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
200
mp
>300 °C (lit.)
mp
-
mp
-
mp
-
Still not finding the right product?
Signalwort
Danger
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - STOT RE 2
Zielorgane
Respiratory Tract
Lagerklasse
11 - Combustible Solids
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
PSA (Persönliche Schutzausrüstung)
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)