Merck
Z413143
Sigma-Aldrich
Aldrich® Vigreux-Kolonne
Unjacketed, effective L 75 mm
Größe auswählen
1 EA
€ 143,00
€ 143,00
Check Cart for Availability
Größe auswählen
Ansicht ändern
1 EA
€ 143,00
About This Item
UNSPSC-Code:
41104812
NACRES:
NB.43
€ 143,00
Check Cart for Availability
Verbindung
joint ST/NS14/20
ID × AD
10 mm × 12 mm
Effektive L
75 mm
Verwandte Kategorien
Allgemeine Beschreibung
Vigreux indents run the entire length of the column and act as the packing for the column.
Jacketed version is pictured.
Rechtliche Hinweise
Aldrich is a registered trademark of Sigma-Aldrich Co. LLC
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)