Merck
ZIX7003T0C
Milli-Q
Milli-Q® IX 7003/05/10/15 Pure Water Purification System
greener alternative
The most advanced Milli-Q® pure water system for the production of Elix® quality water at a flow rate of 3 L/h., input: potable tap water, output: type 2 water (> 5 MΩ·cm)
Synonym(e):
Milli-Q® IX 7003 Pure Water Purification System, Type 2 water system
About This Item
UNSPSC-Code:
41104202
NACRES:
NB.85
Finding the right water system for your lab? Use our selection guide to determine the kind of system that would fit your needs at the lab or contact a specialist for further assistance.
Aufnahme AC/DC
100 V / 230 V AC, 50-60 Hz
Qualitätsniveau
Produktlinie
Milli-Q® IX
Grünere Alternativprodukt-Eigenschaften
Design for Energy Efficiency
Learn more about the Principles of Green Chemistry.
Parameter
≤2 L/min distribution flow rate (from POD)
23.4 kg operating weight (51.6 lb)
3 L/hr flow rate
60 L/day max. usage
system H × W × D
49.8 cm (19.6 in.) × 31.5 cm (12.4 in.) × 38 cm (15 in.)
Aufnahme
feed water nature potable tap water
Abgabe
product water quality: type 2 water (> 5 MΩ·cm)
Leitfähigkeit
<0.2 μS/cm at 25 °C (Pure Water)
Grünere Alternativprodukt-Kategorie
Allgemeine Beschreibung
Das Milli-Q® IX 7003 System ist eine kompakte, ergonomische, quecksilberfreie und intelligente Wasseraufbereitungslösung, die gleichbleibend hochwertiges Reinwasser nach Bedarf liefert. Das System umfasst drei einzelne und unterschiedliche Komponenten:
Die Reinwasserproduktionseinheit bietet eine flexible Installation und vereinfachte Wartung.
  • Der intelligente Reinwasserlagertank ermöglicht maximalen Schutz vor allen externen Kontaminationsquellen.
  • Die neukonzipierte E-POD® Entnahmepunkteinheit bietet einen praktischen und schnellen Zugang zu unter Druck stehendem Reinwasser. Ein großer Touchscreen ermöglicht eine intuitive Interaktion und zeigt wesentliche Daten für vollständige Anwendersicherheit an. Bis zu zwei E-POD® Abgabevorrichtungen können mit jeder IX-Produktionseinheit an verschiedenen Orten im gleichen Labor oder angrenzenden Laboren genutzt werden. (Lagertank und Entnahmepunkteinheit müssen separat bestellt werden.)
Für weitere Informationen zu diesem Produkt kontaktieren Sie bitte unseren Technischen Kundendienst
Anwendung
Das Milli-Q® IX 7003 Wasseraufbereitungssystem erzeugt reines (Typ 2) Wasser.
  • Für kritische Laboranwendungen wie: Herstellung mikrobiologischer Nährmedien, Färbelösungen für Histologie und Zytologie, Immunhistochemie (IHC), Elektrophoresegel und -puffer, Western Blot, Immunassays (ELISA, RIA), Wirkstofflösungstests, biologischer Sauerstoffbedarf (BOD), chemischer Sauerstoffbedarf (COD), UV/VIS-Spektroskopie, Titration usw. Es kann auch zum Herstellen von Proben für Laserfluorometrie, bei der Synthese und Charakterisierung von Membranen für Brennstoffzellen[1] oder bei der Synthese von Nanokompositen durch Elektrochemie eingesetzt werden.[2]
  • Für allgemeine Laboranwendungen: Probenvorbereitung (Verdünnung, Extraktion usw.), Puffer- und Reagensvorbereitung, Reinigung von Glasware usw.
  • Zum Speisen von Laborinstrumenten wie Autoklaven, Geschirrspülern, Bewitterungs- und Stabilitätsprüfkammern, klinische Analysegeräte und Färbegeräte, Wasserstoffgeneratoren und Reinstwassersysteme[3] (z. B. Milli-Q® IQ 7000 System).
Leistungsmerkmale und Vorteile
Wasseraufbereitungssystem
  • Liefert eine Reinwasserqualität, die den Anforderungen von Pharmakopöen und ISO entspricht.
  • Benutzerfreundlich mit einfacher Wartung.
  • Liefert verlässlich Typ-2-Reinwasser mit kontinuierlicher Qualitätsüberwachung.
  • Kompakt dank platzsparender Installationsoptionen.
  • Quecksilberfreie ech2o® Lampen nutzen UVC-LED-Technologie, um Bakterien zu inaktivieren.
  • Nutzt eine IPAK Gard® Vorbehandlungskartusche zum Schutz der Umkehrosmosemembran (RO-Membran), um die Systemleistung zu verbessern.
  • Das Elix® Elektrodeionisationsmodul liefert Reinwasser mit gleichbleibend überragender Qualität, ohne Wartung und bei niedrigen Betriebskosten.
  • Die intelligente Reinwasserlagerlösung bietet multigezielten Schutz vor Bakterien-, Partikel- und CO2-Kontamination durch den Einsatz einer bakteriziden UV-Lampe, eines Belüftungsfilters, eines automatischen Desinfektionsmoduls (ASM) und eines Überlaufsensors.
  • Automatische e-Record-Archivierung.
  • Integrierte, einfache Datenverwaltung.
MyMilli-Q Digital Services
Erhalten Sie umfassende Unterstützung durch Onlineüberwachung und Servicekompetenz von MyMilli-Q Remote Care für maximale Produktivität Ihres Labors.
  • Sofortige und anpassbare Benachrichtigungen zu Systemmeldungen und Warnungen rund um die Uhr per E-Mail und SMS.
  • Systeminformationen, Wasserqualitätsdaten und mehr in Echtzeit auf Ihrem Computer oder Mobilgerät.
  • Schnelle Online-Diagnose – und selbst Reparaturen aus der Ferne sind möglich – durch unser Serviceteam.
  • Vollständige Datennachverfolgbarkeit und leichter Datenzugang sowie Abrufmöglichkeiten erleichtern die Auditvorbereitung und Laborakkreditierung.
  • Online-Verwaltung Ihrer Dienstleistungs- und Verbrauchsmaterialverträge.
Ein umweltfreundlicheres Alternativprodukt: Das Milli-Q® IX 7003 System wurde in sieben Bereichen bewertet, die kritische Auswirkungen auf die Erderwärmung haben: Energie und Emissionen, Wasser, Verpackung, Materialien, Zulieferer und Herstellung sowie Kreislaufwirtschaft, Nutzbarkeit &und Innovation. Uns wurde offiziell die Kennzeichnung Greener Alternative Product verliehen und wir versichern, dass das Milli-Q® IX 7003 System weniger Strom, Wasser und Kunststoff verwendet sowie vollständig quecksilberfrei ist. Sehen Sie sich die Design for Sustainability (DfS) Scorecard für das Milli-Q® IX 7003 System an.
Sonstige Hinweise
Erforderliche Komponenten, die nicht enthalten sind:
  • Eine länderspezifische Box mit der Gebrauchsanweisung in der lokalen Sprache und einem für die lokale Stromversorgung geeigneten Stromkabel muss zusätzlich zu dieser Katalognummer bestellt werden.
  • Der angegebene Preis bezieht sich aktuell nur auf die vorstehende Katalognummer und kann sich jederzeit ohne Vorwarnung ändern.
  • Diese Katalognummer enthält keine Verbrauchsmaterialien, Zubehör und andere Produkte und/oder Dienstleistungen, die für die Installation und den korrekten Betrieb der Wasseraufbereitungseinheit über längere Zeit erforderlich sein können. Ein Milli-Q® IQ/IX Lagertank und eine E-POD® Fernabgabevorrichtung müssen zusätzlich zu dieser Katalognummer bestellt werden.
  • Da jeder unserer Kunden spezifische Anforderungen an aufbereitetes Wasser hat, empfehlen wir die Validierung Ihres Kaufs durch einen unserer Spezialisten. Wir stehen Ihnen weiterhin mit Rat zur Seite. Zögern Sie nicht uns zu kontaktieren!
Anwendungshinweise:
  • Rückhaltung von Organismen: Mikroorganismen
  • Wirkungsweise: Filtration und UV
  • Anwendung: Allgemeine Laboranalyse
  • Verwendungszweck: Wasseraufbereitung
  • Gebrauchsanweisung: Dieses Produkt liefert durch 0,22-μm-Sterilgradmembranen filtriertes und mit bakteriziden UV-Lampen aufbereitetes Wasser und entspricht den Vorgaben des FIFRA (Bundesgesetz für Insektizide, Fungizide und Rodentizide). Bitte beziehen Sie sich auf den Abschnitt „Einführung“ im Benutzerhandbuch für die Systemausstattung (auf dem mitgelieferten USB-Stick verfügbar).
  • Lagerung: An einem trockenen Ort aufbewahren
  • Entsorgung: Entsorgung gemäß den geltenden lokalen, regionalen und nationalen Vorschriften
Directions For Use
Organism Retention: Microorganisms.
Mode of Action: Filtering and UV.
Application: General laboratory analysis.
Intended Use: Water purification.
Instructions for Use: This item provides water filtered through 0.22 μm sterilizing-grade membranes and exposed to bactericidal UV lamp. Refer to system equipment user guide section "Introduction" (available on USB key in the system box).
Storage Statement: Store in dry location.
Disposal Statement: Dispose of in accordance with applicable federal, state and local regulations.
Rechtliche Hinweise
E-POD is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
ECH2O is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
ELIX is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
IPAK GARD is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Milli-Q is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
MyMilli-Q is a trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
auch häufig zusammen mit diesem Produkt gekauft
Produkt-Nr.
Beschreibung
Preisangaben
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Takahiro Yamaguchi et al.
Journal of agricultural and food chemistry, 63(21), 5133-5140 (2015-02-07)
This study involved the development of a multiresidue method for the rapid analysis of 43 antibiotics in meats using ultrahigh-performance liquid chromatography-tandem mass spectrometry. This method was performed using dispersive-solid phase extraction, which is able to analyze 20 samples within
Corrosion inhibiting action of Ni?Mo alloy coatings in the presence of mixed metal oxide nanocomposites
Goveas J J, et al.
New. J. Chem., 42, 13660-13666 (2018)
Guanidinium based blend anion exchange membranes for direct methanol alkaline fuel cells (DMAFCs)
Sajjad S D, et al.
Journal of Power Sources, 300, 95-103 (2015)
Artikel
Reliable histology staining requires consistent quality pure water. See examples of GMS and H&E stains performed with various water contaminants and comparing tap vs Type 2 water.
Learn how water impurities can affect pH. Water quality defined as pure water or Type 2 water is recommended to prepare buffer solutions or measure pH.
Target applications for the ZrO2 include AR/VR, optical devices such as diffractive optical elements, wafer-level optics, sensors, and micro-lens arrays, and various display technologies including organic light-emitting diodes, quantum dots, and mini and micro light-emitting diodes.
Compare RO vs. EDI vs. ion exchange resins to remove silica from water for silica-sensitive applications (e.g. microelectronics, testing chambers, autoclaves, sterilizers, …).
Alle anzeigen
Verwandter Inhalt
Reinwasser (Typ 2) direkt aus Leitungswasser. Milli-Q®-IX-Systeme sind kompakt, bieten 4 Fließraten, 3 Tankgrößen und ermöglichen die Überwachung der Wasserqualität direkt am Touchscreen der Entnahmeeinheit.
Discover Milli-Q® IX systems for high-purity water. Ideal for general lab & sensitive techniques. Reliable Efficient Innovative. A Greener Alternative.
Reduzieren Sie den Verbrauch von Wasser, Energie, Kunststoff und Chemikalien in Ihrem Labor. Umweltfreundliche Milli-Q® Laborwasseraufbereitungssysteme und digitale Dienstleistungen können die Nachhaltigkeitsziele Ihres Labors unterstützen