Merck
CDUFBI0A1
Milli-Q
Biopak Endfilter
Ultrafilter for the production of pyrogen-, nuclease-, protease- and bacteria-free water at the point of dispense of Milli-Q® IQ/IX/EQ systems
Synonym(e):
Biopak® Endfilter
About This Item
UNSPSC-Code:
41104212
eCl@ss:
33050190
NACRES:
JA.13
Materialien
polysulfone filter
Qualitätsniveau
Verpackung
pkg of 1 unit
Hersteller/Markenname
BioPak®
Methode(n)
ELISA: suitable
PCR: suitable
cell culture | mammalian: suitable
Kompatibilität
for use with Milli-Q® EQ 7000
for use with Milli-Q® EQ 7008
for use with Milli-Q® EQ 7016
for use with Milli-Q® IX 7003
for use with Milli-Q® IX 7005
for use with Milli-Q® IX 7010
for use with Milli-Q® IX 7015
for use with Milli-Q® IQ 7000
for use with Milli-Q® IQ 7003
for use with Milli-Q® IQ 7005
for use with Milli-Q® IQ 7010
for use with Milli-Q® IQ 7015
Versandbedingung
ambient
Allgemeine Beschreibung
Der Biopak® Endfilter ist eine Ultrafiltrationskartusche zur Erzeugung von Wasser, das sich bei Speisung mit Milli-Q® Reinwasser zum Einsatz in der Molekularbiologie und Biochemie und für Zellkulturanwendungen eignet. Es ist für eine kontinuierliche Anwendung von 90 Tagen validiert.
Anwendung
Die Biopak® Endfilter-Ultrafiltrationskartusche kann mit Milli-Q® IX 7003/05/10/15, Milli-Q® IQ 7000, Milli-Q® IQ 7003/05/10/15, Milli-Q® EQ 7000 und Milli-Q® EQ 7008/16 Wasseraufbereitungssystemen verwendet werden. Die Biopak® Ultrafiltrationseinheit wurde für Anwendungen wie Molekularbiologie, Biochemie und Zellkultur konzipiert (bei Verwendung von Wasser, das mit dem Milli-Q® System aufbereitet wurde) und kann zum Entfernen von Makromolekülen und größeren biologischen Strukturen wie beispielsweise Bakterien eingesetzt werden.
Biopak® Endfilter werden für eine Vielzahl von Laboranwendungen empfohlen, bei denen die Konzentration von Bakterien, Pyrogenen, Nukleasen bzw. Proteasen kontrolliert werden muss.
Dies gilt auch für siRNA-Forschungsarbeiten (kleine eingreifende RNA), In-situ-Hybridisierung von RNA, Entwicklung von Microarrays und Studien zur Maschinerie der Proteinsynthese.
Leistungsmerkmale und Vorteile
  • Vermindert das Risiko einer Verunreinigung mit Nukleasen, Proteasen, Pyrogenen und Bakterien.
  • Macht den Einsatz von toxischen Substanzen wie DEPC überflüssig, was zu einer Verbesserung der Sicherheit führt und sowohl Zeit als auch Kosten einspart.
  • Die untere Spitze wurde neu gestaltet, um eine sichere Anbringung der Schutzglocke zu ermöglichen.
  • Einfache Wartung: problemloser Einbau und Austausch des Endfilters; keine Desinfektion notwendig.
  • Das e-Sure-Tag zur RFID-Verbindung mit POD ermöglicht eine vollständige Rückverfolgbarkeit (Datenmanagement) und eine automatische Statusüberwachung der Verbrauchsartikel auf der Touchscreen-Schnittstelle des POD.
Sonstige Hinweise
Anwendungshinweise
Rückhaltung von Organismen: Bakterien und Pyrogene
Wirkungsweise: Ultrafiltration
Anwendung: Zellkulturmedien, Molekularbiologie
Verwendungszweck: Reduzierung der Keimbelastung
Gebrauchsanweisung: Dieser Artikel liefert durch Ultrafiltrationshohlfasern filtriertes Wasser. Lesen Sie bitte den Abschnitt „Auswechseln“ in der Packungsbeilage des Produkts.
Lagerung: An einem trockenen Ort aufbewahren
Entsorgung: In Übereinstimmung mit geltenden lokalen, regionalen und nationalen Vorschriften entsorgen.
  • Pyrogene (Endotoxine) < 0,001 EU/ml
  • RNasen < 1 pg/ml
  • DNasen < 5 pg/ml
  • Protease < 0,15 μg/ml
  • Bakterien < 0,01 KBE/ml
Rechtliche Hinweise
BIOPAK is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Milli-Q is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Kunden haben sich ebenfalls angesehen
Real-time assay for testing components of protein synthesis
Rosenblum G, et al.
Nucleic Acids Research, 40(12), e88-e88 (2012)
Andrea Bleckmann et al.
Methods in molecular biology (Clifton, N.J.), 1669, 159-171 (2017-09-25)
A key element to understand developmental and reproductive processes like germline development, double fertilization, and embryogenesis is the study of cell-specific gene expression patterns which is best analyzed by RNA in situ hybridization. Different visualization techniques have been established to
Gabriel Rosenblum et al.
Nucleic acids research, 40(12), e88-e88 (2012-03-17)
We present a flexible, real-time-coupled transcription-translation assay that involves the continuous monitoring of fluorescent Emerald GFP formation. Along with numerical simulation of a reaction kinetics model, the assay permits quantitative estimation of the effects on full-length protein synthesis of various
Giacomo Reina et al.
Nanoscale, 10(13), 5965-5974 (2018-03-16)
Several studies have demonstrated the ability of graphene oxide (GO) to efficiently adsorb small-interfering RNA (siRNA) on its surface and to transport it into cells. However, studies on whether and how siRNA interacts with GO are still inconclusive. In this
Graphene oxide size and oxidation degree govern its supramolecular interactions with siRNA
Reina G, et al.
Nanoscale, 10(30), 5965-5974 (2018)
Artikel
An ultrafiltration cartridge can be placed at the outlet of a water purification system to deliver nuclease-free ultrapure water.
Explore the essential role of water in next-generation sequencing for accurate and efficient genomic analysis
Learn how water impurities can affect PCR and related methodologies. High purity water purified using ultrafiltration is suitable for PCR and related techniques.
Nuclease-free water (or PCR water) is needed in molecular biology to avoid sample degradation during PCR, sequencing, etc. Ultrafiltration provides a quicker, safer, and more sustainable alternative to DEPC treatment when preparing RNase-free and DNase-free water.
Alle anzeigen
Verwandter Inhalt
Electrophysiology assays: Importance of ultrapure water and Biopak® cartridge filtration to avoid contamination.
Learn how water impurities can affect DNA and RNA electrophoresis and blotting. High purity water purified using ultrafiltration is suitable for nucleic acid electrophoresis, Northern and Southern blotting.