Merck
WMBQP0D01
Milli-Q
Wandmontagehalterung
Wall Mounting Bracket
Installation accessory for use with POD dispensers
Synonym(e):
Q-POD® und E-POD® Wandhalterung
About This Item
UNSPSC-Code:
41104200
NACRES:
JA.13
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar.
Verpackung
pkg of 1 unit
H × B × T
31 cm × 15 cm × 44.1 cm
Kompatibilität
for use with E-POD®
for use with Elix® Advantage
for use with Milli-Q® IQ Element
for use with Milli-Q® IX 7003
for use with Milli-Q® IX 7005
for use with Milli-Q® IX 7010
for use with Milli-Q® IX 7015
for use with Q-POD® Element
Allgemeine Beschreibung
Das Wandbefestigungszubehör ist für eine einfache und ordentliche Montage von Wasserfernabgabeeinheiten konzipiert. Die Halterung umfasst einen rotierenden Arm für zusätzliche Flexibilität.
Zur Verwendung mit Q-POD® und E-POD® Abgabevorrichtungen sowie der Q-POD® Element Einheit.
Leistungsmerkmale und Vorteile
  • Spart Platz auf dem Labortisch.
  • Leicht zu montieren.
Rechtliche Hinweise
E-POD is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
ELIX is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Milli-Q is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Q-POD is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Active Filters
  1. 1 Ratings-Only Review