Merck
SYSTFIXA1
Milli-Q
Wandmontagehalterung
Installation accessory for use with Milli-Q® IQ, Milli-Q® IX and Milli-Q® EQ water purification systems
About This Item
UNSPSC-Code:
41104200
NACRES:
JA.13
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar.
Verpackung
pkg of 1 unit
Kompatibilität
for use with Milli-Q® EQ 7008
for use with Milli-Q® EQ 7016
for use with Milli-Q® IX 7003
for use with Milli-Q® IX 7005
for use with Milli-Q® IX 7010
for use with Milli-Q® IX 7015
for use with Milli-Q® IQ 7000
for use with Milli-Q® IQ 7003
for use with Milli-Q® IQ 7005
for use with Milli-Q® IQ 7010
for use with Milli-Q® IQ 7015
Allgemeine Beschreibung
Die Halterung montiert eine Wasseraufbereitungseinheit mit Leichtigkeit hoch an der Wand, wodurch Tische frei von Unordnung bleiben, für einen optimierten Laborplatz und eine effizientere Arbeitsumgebung.
Diese Halterung ist mit Milli-Q® IQ 7000, Milli-Q® IQ 7003/05/10/15, Milli-Q® IX 7003/05/10/15 und Milli-Q® EQ 7000/08/16 Wasseraufbereitungssystemen kompatibel.
Leistungsmerkmale und Vorteile
  • Einfach zu montierendes Zubehör.
  • Spart Platz auf dem Labortisch. 
Rechtliche Hinweise
Milli-Q is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany