Ansicht ändern
| Ihnen/SKU | Verfügbarkeit | Preis |
|---|
Über diesen Artikel
UNSPSC Code:
41104212
NACRES:
NB.21
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar.
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhaltenQuality Segment
packaging
pkg of 1 unit
manufacturer/tradename
Milli-Q®
greener alternative product characteristics
Design for Energy Efficiency
Learn more about the Principles of Green Chemistry.
sustainability
Greener Alternative Product
humidity measuring range
10-80% (In original sealed packaging to protect purification elements)
H
39.5 cm (15.5 in.)
input
feed water nature potable tap water (within specifications of the water purification system)
compatibility
for use with Milli-Q® IX 7003, for use with Milli-Q® IX 7005
greener alternative category
shipped in
ambient
storage temp.
2-30°C
General description
Dieses Wasseraufbereitungskit enthält:
- Ein IPAK Gard® Vorbehandlungspack, bestehend aus einem Faltenfilter zur Entfernung von Partikeln, Mineralien und Kolloiden und einem Aktivkohleblock zur Entfernung von freiem Chlor. Dadurch wird die Umkehrosmosemembran (RO) geschützt und die Systemleistung verbessert.
- Mit dem Tankbelüftungsfilter wird gelagertes Reinwasser (Typ 2) vor luftübertragenen Verunreinigungen geschützt. Er ist mit Aktivkohle, Natronkalk und einem Membranfilter ausgestattet, um das Eindringen von verunreinigter Luft in den Tank zu verhindern.
Wir sind darauf ausgerichtet, Ihnen umweltfreundlichere Alternativprodukte anzubieten, die zu einer der vier Kategorien umweltfreundlicherer Alternativen gehören. Dieses Produkt ist ein gemäß Design for Sustainability (DfS) entwickeltes Produkt. Klicken Sie hier, um die DfS-Scorecard anzusehen.
Application
- Zur Verwendung mit Milli-Q® IX 7003/05 Reinwassersystemen
- Mit dem IPAK Gard® Vorbehandlungspack werden RO-Membranen geschützt, um die Systemleistung über Jahre hinweg sicherzustellen
- Durch den Tankbelüftungsfilter wird gelagertes Reinwasser vor luftübertragenen Verunreinigungen geschützt
Features and Benefits
- e-Sure-Tags ermöglichen eine RFID-Verbindung mit dem System, um eine nahtlose Überwachung des Verbrauchsmaterialstatus, des Datenmanagements und eine vollständige Rückverfolgbarkeit zu ermöglichen
- Im Lieferumfang enthalten ist eine Ablaufkappe, um überschüssiges Wasser zu entfernen und das Gewicht des aufgebrauchten Filterelements bei der Entsorgung zu reduzieren
- 63 % der Teilelieferanten für das IPAK Gard® Pack sind nach ISO 14001 für Umweltmanagementsysteme zertifiziert
Legal Information
IPAK GARD is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Milli-Q is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany