Fortfahren mit
EXTSV00A1
externes Magnetventil
Regulates feed water flow, for use with Milli-Q® IQ/IX systems
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Ihnen/SKUVerfügbarkeitPreis
Über diesen Artikel
NACRES:
JA.13
UNSPSC Code:
41104200
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar.
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
packaging
pkg of 1 unit
compatibility
for use with Milli-Q® IX 7003, for use with Milli-Q® IX 7005, for use with Milli-Q® IX 7010, for use with Milli-Q® IX 7015, for use with Milli-Q® IQ 7003, for use with Milli-Q® IQ 7005, for use with Milli-Q® IQ 7010, for use with Milli-Q® IQ 7015
General description
Das externe Magnetventil stoppt die Wasserzufuhr im Falle, dass eine Leckage erkannt wird, an der Quelle, um Flutungen zu verhindern.
Das Ventil stoppt die Wasserzufuhr an Milli-Q® IQ 7003/05/10/15 oder Milli-Q® IX 7003/05/10/15 Wasseraufbereitungssysteme.
Application
Wenn es mit einem Leckdetektor/Wassersensor verbunden ist, verhindert dieses externe Magnetventil Flutungen.
Features and Benefits
Schützt das Labor vor Wasserschäden.
Legal Information
Milli-Q is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
ZLXL00ESVZFDISTPA1MPGP002A1
compatibility
for use with Milli-Q® IX 7003, for use with Milli-Q® IX 7010, for use with Milli-Q® IQ 7003, for use with Milli-Q® IQ 7010, for use with Milli-Q® IX 7015, for use with Milli-Q® IQ 7015, for use with Milli-Q® IX 7005, for use with Milli-Q® IQ 7005
compatibility
for use with Milli-Q® CLX, for use with Milli-Q® HR, for use with Milli-Q® HX
compatibility
for use with Milli-Q® EQ 7000, for use with Milli-Q® IX 7003, for use with Milli-Q® IX 7005, for use with Milli-Q® IX 7010, for use with Milli-Q® IX 7015, for use with Milli-Q® IQ 7003, for use with Milli-Q® IQ 7005, for use with Milli-Q® IQ 7010, for use with Milli-Q® IQ 7015
compatibility
for use with Milli-Q® EQ 7000, for use with Milli-Q® EQ 7008, for use with Milli-Q® EQ 7016, for use with Milli-Q® IX 7003, for use with Milli-Q® IX 7005, for use with Milli-Q® IX 7010, for use with Milli-Q® IX 7015, for use with Milli-Q® IQ 7000, for use with Milli-Q® IQ 7003, for use with Milli-Q® IQ 7005, for use with Milli-Q® IQ 7010, for use with Milli-Q® IQ 7015
packaging
pkg of 1 unit
packaging
pkg of 1 unit
packaging
-
packaging
pkg of 1 unit
Still not finding the right product?
Explore all of our products under externes Magnetventil