Ansicht ändern
| Ihnen/SKU | Verfügbarkeit | Preis |
|---|
Über diesen Artikel
UNSPSC Code:
41104212
NACRES:
NB.21
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar.
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhaltenQuality Segment
packaging
units of 1
manufacturer/tradename
Milli-Q®
storage condition
room temperature
cartridge H
39.5 cm (15.5 in.)
input
feed water nature tap water (within specifications of the water purification system)
compatibility
for use with Milli-Q® EQ 7008, for use with Milli-Q® EQ 7016 , for use with Milli-Q® IX 7003, for use with Milli-Q® IX 7005, for use with Milli-Q® IQ 7003, for use with Milli-Q® IQ 7005
shipped in
ambient
General description
Mit dem IPAK Gard® 3/5 Vorbehandlungspack wird die Umkehrosmosemembran (RO) geschützt, indem Wasserverunreinigungen wie freies Chlor, Kolloide, Partikel und Mineralien effizient aus Leitungswasser entfernt werden.
Zu den Aufbereitungstechnologien gehören Aktivkohle zur Entfernung von freiem Chlor sowie ein Faltenfilter zur Entfernung von Partikeln und Kolloiden. Durch den Vorbehandlungspack wird die Systemleistung erhöht und die Nutzungsdauer verlängert.
Zu den Aufbereitungstechnologien gehören Aktivkohle zur Entfernung von freiem Chlor sowie ein Faltenfilter zur Entfernung von Partikeln und Kolloiden. Durch den Vorbehandlungspack wird die Systemleistung erhöht und die Nutzungsdauer verlängert.
Application
- Für Milli-Q® IQ/IX 7003/05 und EQ 7008/16 Systeme
- Optimaler Schutz der RO-Membranen vor freiem Chlor, Kolloiden, Partikeln und Mineralien, die in Leitungswasser vorkommen.
- Verbessert die Systemleistung und erhöht die Nutzungsdauer.
Features and Benefits
- Mit dem Faltenfilter werden Partikel und Kolloide, mit dem Aktivkohleblock freies Chlor aus Leitungswasser entfernt, um die Leistung der RO-Membran über Jahre hinweg sicherzustellen.
- Das e-Sure-Tag ermöglicht eine RFID-Verbindung mit dem System, um eine nahtlose Überwachung des Verbrauchsmaterialstatus, des Datenmanagements und eine vollständige Rückverfolgbarkeit zu ermöglichen.
- Im Lieferumfang enthalten ist eine Ablaufkappe, um überschüssiges Wasser zu entfernen und das Gewicht des aufgebrauchten Filterelements bei der Entsorgung zu reduzieren.
- 63 % der Teilelieferanten sind nach ISO 14001 für Umweltmanagementsysteme zertifiziert.
Legal Information
IPAK GARD is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Milli-Q is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany