Fortfahren mit
ZWBASE012
ROCare B
Base cleaning chemical for removing organics from RO membranes. For Elix® Advantage, Milli-Q® IX/HX/HR systems.
Synonym(e):
ROCare
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Ihnen/SKUVerfügbarkeitPreis
Über diesen Artikel
UNSPSC Code:
41104210
NACRES:
JA.14
eCl@ss:
33050190
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar.
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
Quality Segment
feature
removes organics and others from RO membranes
packaging
pkg of 12 packs
storage condition
dry at room temperature (Tightly closed)
compatibility
for use with Elix® Advantage, for use with Milli-Q® HR, for use with Milli-Q® HX, for use with Milli-Q® IX 7003, for use with Milli-Q® IX 7005, for use with Milli-Q® IX 7010, for use with Milli-Q® IX 7015
shipped in
ambient
General description
ROCare B ist ein Verbrauchsmaterial für die Wasseraufbereitung im Labor, das Lebenszeit und Leistung des Systems sicherstellt, indem es effektiv das meiste organische Material, das sich auf der Oberfläche der Reverse-Osmose(RO)-Membranen ablagert, oder einen Teil davon beseitigt.
Der Basisreiniger wird in einem Beutel geliefert und nach der Anwendung wird der leere Beutel entsorgt. Es wird regelmäßig nach Aufforderung durch das System verwendet, oder wenn die % der Zurückweisungen der RO um mehr als 5 % fällt oder die Flussrate des RO-Durchlaufs aufgrund organischer Materialansammlung um mehr als 10 % abfällt.
Application
Die Basisreinigerbeutel ROCare B schützen RO-Membranen, die die Wasseraufbereitungssysteme Elix® Advantage, Milli-Q® HR 7000, Milli-Q® HX 7000 und Milli-Q® IX 7003/05/10/15 unterstützen.
Features and Benefits
  • Basische Reinigungschemikalie zum Entfernen von organischen Stoffen, Schmutz und Schleim
  • pH-Wert 10 in wässriger Lösung
  • Enthält 12 Packungen
Legal Information
ELIX is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Milli-Q is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
5874316024CMPGPG02A1CDPRM2606
description
Base cleaning chemical for removing organics from RO membranes. For Elix® Advantage, Milli-Q® IX/HX/HR systems.
description
-
description
Removes particulates and bacteria at the point of dispense of Milli-Q® IQ/IX/EQ 7 water systems. Gamma-irradiated for additional bacterial control.
description
66 cm (26 in.) Protects reverse osmosis (RO) membranes from large particles in tap feed water. For Milli-Q® and Milli-RO bowl-style water purification systems.
compatibility
for use with Elix® Advantage, for use with Milli-Q® HX, for use with Milli-Q® IX 7005, for use with Milli-Q® IX 7015, for use with Milli-Q® HR, for use with Milli-Q® IX 7010, for use with Milli-Q® IX 7003
compatibility
for use with AFS®, for use with Elix® Advantage, for use with Elix® Essential UV, for use with Elix® Reference, for use with Milli-Q® EQ 7008, for use with Milli-Q® EQ 7016, for use with Milli-Q® HR, for use with Milli-Q® HX, for use with Milli-Q® IX 7003, for use with Milli-Q® IX 7005, for use with Milli-Q® IX 7010, for use with Milli-Q® IX 7015, for use with Milli-Q® IQ 7003, for use with Milli-Q® IQ 7005, for use with Milli-Q® IQ 7010, for use with Milli-Q® IQ 7015, for use with RiOs Essential
compatibility
for use with Milli-Q® EQ 7000, for use with Milli-Q® EQ 7008, for use with Milli-Q® EQ 7016, for use with Milli-Q® IX 7003, for use with Milli-Q® IX 7005, for use with Milli-Q® IX 7010, for use with Milli-Q® IX 7015, for use with Milli-Q® IQ 7000, for use with Milli-Q® IQ 7003, for use with Milli-Q® IQ 7005, for use with Milli-Q® IQ 7010, for use with Milli-Q® IQ 7015
compatibility
for use with Milli-RO Bowl systems
feature
removes organics and others from RO membranes
feature
-
feature
hydrophilic
feature
removes large particles from tap water
storage condition
dry at room temperature (Tightly closed)
storage condition
dry at room temperature (Tightly closed. Do not store near acids)
storage condition
-
storage condition
-
packaging
pkg of 12 packs
packaging
pkg of 24 tablets
packaging
pkg of 1 unit
packaging
pkg of 6 units
Quality Level
300
Quality Level
300
Quality Level
300
Quality Level
300
shipped in
ambient
shipped in
ambient
shipped in
ambient
shipped in
ambient
pictograms
Health hazardExclamation mark
signalword
Warning
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT RE 2 Inhalation - STOT SE 3
target_organs
Respiratory system, Respiratory Tract
Lagerklasse
11 - Combustible Solids
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)