Merck
SCM104
Sigma-Aldrich
3dGRO® R-Spondin-1 konditionierter Medienzusatz
Alternative stem cell media supplement to purified recombinant R-Spondin-1 protein for organoid cultures.
Synonym(e):
3dGRO Media Supplement, Conditioned Media Supplement, R-Spondin-1 Supplement
Größe auswählen
50 ML
€ 262,00
€ 262,00
Voraussichtliches Versanddatum02. April 2025
Bulk-Bestellung anfordern
Größe auswählen
Ansicht ändern
50 ML
€ 262,00
About This Item
UNSPSC-Code:
12352207
NACRES:
NA.71
€ 262,00
Voraussichtliches Versanddatum02. April 2025
Bulk-Bestellung anfordern
Allgemeine Beschreibung
3D-Organoidkultursysteme werden zunehmend als leistungsstarke Tools für Studien humaner Erkrankungen eingesetzt. R-Spondin-Proteine sind eine Familie aus Cystein-reichen Proteinen mit Thrombospondin-Typ-I-Repeats mit Proteinen, die sowohl den WNT/β-Catenin- als auch den WNT/PCP-Weg aktivieren. R-Spondin-1 (RSPO1) ist einer der am häufigsten verwenden Nischenfaktoren zur Kultivierung von 3D-Organoiden und wurde zum Etablieren von Organoiden aus dem Magen, Dünndarm, Dickdarm, Pankreas und der Leber aus sowohl murinen als auch humanen Quellen1,2,3 zusammen mit Darmorganoiden von anderen großen und kleinen Tieren4 verwendet. Aufgrund der Anforderung für eine hohe Konzentration der Organoidmedien wird die Verwendung von rekombinantem R-Spondin-1 jedoch unbezahlbar teuer. Der 3dGRO® R-Spondin-1 konditionierte Medienzusatz ist eine potente und günstige Alternative zu aufgereinigtem rekombinantem RSPO1-Protein für Organoidkulturen und ist für das höchste Maß der RSPO-1-Expression optimiert, um Konsistenz und Leistung sicherzustellen.
Hinweis: Das Produkt wird mit einer 2X-Konzentration bereitgestellt (siehe Datenblatt für ein vollständiges Organoidmedienrezept).
Quelle:
Der 3dGRO® R-Spondin-1 konditionierte Medienzusatz wird aus einem 293T-Zellen-Transfektant, der Maus-R-Spondin-1 stabil sezerniert und mit einem Influenza-Hämagglutinin (HA)-Epitop am N-Terminus und einem murinen IgG2a-Fc-Fragment am C-Terminus markiert ist, gewonnen. Das konditionierte Medium enthält kein Serum.
Lagerung und Haltbarkeit
Das RSPO-1 konditionierte Medium sollte bei -20 °C gelagert werden. Wenn Sie für den Gebrauch bereit sind, tauen Sie den Zusatz über Nacht bei 2–8 °C im Dunkeln auf. Das aufgetaute RSPO-1 konditionierte Medium ist bei einer Lagerung bei 2–8 °C zwei Wochen haltbar.
Rechtliche Hinweise
3dGRO is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Haftungsausschluss
Sofern in unserem Katalog oder anderen Begleitdokumenten unserer Produkte nicht anders angegeben, sind unsere Produkte nur für Forschungszwecke vorgesehen und nicht für andere Zwecke zu verwenden, einschließlich, jedoch nicht beschränkt auf unautorisierte kommerzielle Verwendung, zur In-vitro-Diagnostik, für Ex-vivo- oder In-vivo-Therapiezwecke oder jegliche Art der Einnahme oder Anwendung bei Menschen oder Tieren.
Lagerklassenschlüssel
12 - Non Combustible Liquids
WGK
WGK 1
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Zulassungslistungen
Zulassungslistungen werden hauptsächlich für chemische Produkte erstellt. Für nicht-chemische Produkte können hier nur begrenzte Angaben gemacht werden. Kein Eintrag bedeutet, dass keine der Komponenten gelistet ist. Es liegt in der Verantwortung des Benutzers, die sichere und legale Verwendung des Produkts zu gewährleisten.
EU REACH Annex XVII (Restriction List)
CAS No.
Analysenzertifikate (COA)
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Artikel
Human pancreatic cancer organoid biobank (PDAC organoids) with various KRAS mutations to aide in 3D cell culture and cancer research applications.
Organoid culture FAQs. Learn how to culture and analyze organoids following established 3D cell culture protocols. Tips and tricks.
Organoid culture products to generate tissue and stem cell derived 3D brain, intestinal, gut, lung and cancer tumor organoid models.
Verwandter Inhalt
Our broad range of the most trusted tools for cell culture includes stringently sourced and tested FBS, established media formulations, and sterile labware. Cutting-edge techniques using stem cells and 3D matrices are enabled by organoids, hydrogels, culture scaffolds, and bioinks for 3D bioprinting.
Monitor barrier formation using colon PDOs, iPSC-derived colon organoids, Millicell® cell culture inserts, and the Millicell® ERS. 3.0.
Questions
  1. Dear official, Dear official What is the concentration of the R-Spondin-1 Conditioned Media Supplement (#SCM104) product and I could not find the datasheet on the site, can you give me information?
    1 answer
    1. This product is a 2X medium supplement. The material is a conditioned medium from 293T cells that have been transfected to produce R-spondin-1. The base formulation is considered proprietary. Please see the link below to review the product datasheet:
      https://www.sigmaaldrich.com/deepweb/assets/sigmaaldrich/product/documents/404/988/scm104ds.pdf