Fortfahren mit
S7067
SB 202190
≥98% (HPLC), powder, p38 MAP kinase inhibitor
Synonym(e):
4-(4-Fluorphenyl)-2-(4-hydroxyphenyl)-5-(4-pyridyl)-1H-imidazol
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Ihnen/SKUVerfügbarkeitPreis
5 mg
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 189,00
25 mg
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 739,00
Über diesen Artikel
Empirische Formel (Hill-System):
C20H14FN3O
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
331.34
UNSPSC Code:
12352200
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.77
MDL number:
Assay:
≥98% (HPLC)
Form:
powder
€ 189,00
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
Sonderanfertigung anfragen
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
Produktname
SB 202190, ≥98% (HPLC)
Quality Segment
assay
≥98% (HPLC)
form
powder
color
faintly yellow, to beige
solubility
DMSO: 10 mg/mL, clear
originator
GlaxoSmithKline
storage temp.
2-8°C
SMILES string
Oc1ccc(cc1)-c2nc(-c3ccc(F)cc3)c([nH]2)-c4ccncc4
InChI
1S/C20H14FN3O/c21-16-5-1-13(2-6-16)18-19(14-9-11-22-12-10-14)24-20(23-18)15-3-7-17(25)8-4-15/h1-12,25H,(H,23,24)
InChI key
QHKYPYXTTXKZST-UHFFFAOYSA-N
Gene Information
human ... MAPK14(1432)
General description
SB202190 trägt zur Verstärkung der Selbsterneuerungsfähigkeit von neuralen Stammzellen ausNPC1-defizienten Mäusen bei.
Application
SB 202190 wird verwendet, um die p38-Aktivierung in MCF-7-Zellen5, Makrophagen von Mäusen6 und HepG2-Zellen zu hemmen.7
SB 202190 wurde wie folgt verwendet:
  • Zur Untersuchung der Rolle der Signalisierung über die p38-Mitogen-aktivierte Proteinkinase (MAPK) bei der Entwicklung einer Reovirus-Infektion
  • als p38-αHemmer in In-vivo-Studien zur Untersuchung dessen Auswirkungen auf die Entwicklung oder Progression eines Adenokarzinoms im Gewebe der Darmschleimhaut von APC Min/+ -Mäusen.
  • Als Komponente des BC-Basismediums zur Kultivierung von Basalzell-Vorläufern.
  • Als Bestandteil normaler Endometrium- und Endometriumtumormedien für Organoid-Kulturen.[1]
Biochem/physiol Actions
SB 202190 ist ein hochselektiver, wirksamer und zellpermeabler Inhibitor der p38-MAP-Kinase. SB 202190 bindet innerhalb der ATP-Tasche der aktiven Kinase (Kd = 38 nM, gemessen in rekombinanter menschlicher p38) und hemmt die p38α und β Isoformen selektiv.
Features and Benefits
Diese Verbindung ist auf der Seite MAPK im „Handbook of Receptor Classification and Signal Transduction“ aufgeführt. Um andere Seiten dieses Handbuchs anzuzeigen, klicken Sie bitte hier.
Diese Verbindung wurde von GlaxoSmithKline entwickelt. Um weitere Pharma-entwickelte Verbindungen und zugelassene Therapeutika/Arzneimittelkandidaten anzuzeigen, klicken Sie bitte hier.
Legal Information
Wird zu Forschungszwecken nach Vereinbarung von Glaxo­Smith­Kline verkauft
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
S8307559388S7071
form
powder
form
solid
form
solid
form
powder
assay
≥98% (HPLC)
assay
≥98% (HPLC)
assay
≥98% (HPLC)
assay
≥98% (HPLC)
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
100
storage temp.
2-8°C
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
storage temp.
2-8°C
solubility
DMSO: 10 mg/mL, clear
solubility
DMSO: ≥20 mg/mL
solubility
DMSO: 50 mg/mL
solubility
DMSO: >5 mg/mL
originator
GlaxoSmithKline
originator
-
originator
-
originator
-
Still not finding the right product?
Explore all of our products under SB 202190
Lagerklasse
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
ppe
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Questions
1–3 of 3 Questions  
  1. What is the shelf life of this product when stored as indicated?
    1 answer
    1. This product is not assigned an expiration or retest date. Products that are robust in nature and extremely stable, in the original unopened container, are not assigned an expiration date or retest schedule. These products will have no dating reported on either the label or the Certificate of Analysis.
      Products that are not assigned an expiration or retest date are covered by a warranty period of 1 year from the date of product shipment.
      Full Product Dating Information may be reviewed at the link below: https://www.sigmaaldrich.com/deepweb/assets/sigmaaldrich/marketing/global/documents/190/408/product-dating-information-ms.pdf
      Helpful?
  2. Hello, we plan to use this product for organoid culture. Could you please confirm if it needs to be filtered with a 0.22 µm filter after reconstitution? Best regards, Jihye
    1 answer
    1. The protocol for 3dGRO® Gastrointestinal Organoids SCC310-SCC370 describes reconstituting this product to 20 mM in DMSO, followed by filter sterilization of the 2X Intestinal Media Supplement using a 0.2 μm filter:
      https://www.sigmaaldrich.com/deepweb/assets/sigmaaldrich/product/documents/108/677/scc310-370-userguide-ms.pdf
      Helpful?
  3. 此试剂配制为溶液后储存温度是多少,可以储存多久?
    1 answer
    1. When reconstituted in DMSO at 10 mg/mL, stock solutions are stable for up to 6 months when stored in aliquots at -20°C. Avoid repeated freeze/thaw cycles.