EZFITMIC01
EZ-Fit® Manifold
1-place, For Microfil® funnel and membranes
About This Item
Empfohlene Produkte
Materialien
stainless steel
Kompatibilität mit Sterilisationsverfahren
autoclavable compatible
Verpackung
pkg of 1 unit
Hersteller/Markenname
EZ-Fit®
Aufnahme
sample type pharmaceutical(s)
sample type cosmetics
sample type beer
sample type bottled water
Anwendung(en)
bioburden testing
cosmetics
environmental
food and beverages
water monitoring
Versandbedingung
ambient
Rechtliche Hinweise
Zubehör
konfiguriert für
Verwandter Inhalt
Microfil® filtration system ensures microbiological quality assurance in routine testing of raw materials.