Merck
EZFITQUICKC
Millipore
EZ-Fit® Verteiler-Schnellanschluss
pkg of (1 plug and 1 connector), spare parts including one plug and connector
About This Item
UNSPSC-Code:
41116129
NACRES:
NB.24
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar.
Materialien
316L stainless steel
Qualitätsniveau
Kompatibilität mit Sterilisationsverfahren
autoclavable compatible
Leistungsmerkmale
spare parts including one plug and connector
Hersteller/Markenname
EZ-Fit®
Verpackung
pkg of (1 plug and 1 connector)
Anwendung(en)
bioburden testing
food and beverages
pharmaceutical
water monitoring
Kompatibilität
for use with EZ-Fit® Filtration Manifold
Versandbedingung
ambient
Verwandte Kategorien
Allgemeine Beschreibung
EZ-Fit® Verteiler-Schnellanschluss mit einem Stecker und einem Anschlussstück passt an beide Enden des Verteilerrohrs und hilft bei der Wahl der Durchflussrichtung. Das Anschlussstück des EZ-Fit® Verteilers wird an das Vakuumsystem angeschlossen, und der Stopfen wird zum Verschließen des anderen offenen Endes des Verteilerrohrs verwendet. Der Anschluss und der Stecker erzeugen ein optimales Vakuum und eine optimale Absaugung und tragen so zu einer effizienten Filtration bei.
Anwendung
Der EZ-Fit® Schnellanschluss mit einem Stecker und einem Anschlussstück passt an beide Enden des Verteilerrohrs und hilft bei der Wahl der Durchflussrichtung.
Rechtliche Hinweise
EZ-FIT is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany