Fortfahren mit
EZSTREAM1
EZ-Stream® Vakuumpumpe
suitable for bioburden testing, for use with EZ-Fit® Filtration Manifold
Synonym(e):
EZ-Stream® Pumpe, EZ-Stream® Vakuumfiltrationspumpe
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Ihnen/SKUVerfügbarkeitPreis
Über diesen Artikel
NACRES:
NB.79
UNSPSC Code:
41116129
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar.
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
agency
according to ISO 8199
Quality Segment
manufacturer/tradename
EZ-Stream®
H
22.2 cm (8.7 in.)
L
16.8 cm (6.6 in.)
W
19.6 cm (7.7 in.)
weight
1.9 kg
application(s)
bioburden testing, food and beverages
pharmaceutical
water monitoring
compatibility
for use with EZ-Fit® Filtration Manifold
shipped in
ambient
General description
Die EZ-Stream® Vakuumfiltrationspumpe wurde speziell für die mikrobiologische Analyse entwickelt. Durch ihr kompaktes Design ist die Pumpe ideal zur Verwendung auf dem Labortisch sowie in einer Laminar-Air-Flow-Werkbank geeignet, da ihre kleine Stellfläche Platz im Labor spart. Mit der EZ-Stream® Pumpe wird das Vakuum über eine wartungsfreie Pumpenmembran und spezifische Rückschlagventile bereitgestellt, die Flüssigkeiten durch die Pumpe leiten. Es werden keine Abfallbehälter benötigt, die mit herkömmlichen Luftpumpen oder Vakuumanlagen üblicherweise verwendet werden müssen. Dies schafft Platz im Laborarbeitsbereich und macht auch das wiederholte Ausleeren von schweren Abfallbehältern überflüssig. Dank des innovativen Designs stellt die Pumpe eine leistungsstarke Fließrate bereit.
Application
Die EZ-STREAM® Vakuumpumpe wird für mikrobiologische Analysen eingesetzt. Sie kann sowohl für Flüssigkeiten als auch Gase eingesetzt werden und ist daher auch ideal für zahlreiche Laboranwendungen im Life-Science-Bereich geeignet.
Features and Benefits
  • Keine Handhabung von Flüssigabfall durch direkten Transfer
  • Hochleistungs-Volumenstrom
  • Neues Design zur Rauschminderung
  • Kompakt
  • Wartungsfreie Technologie
  • Erfüllt die Anforderungen der ISO-Standards für mikrobiologische Analyse
Other Notes
Pumpe
Mehrsprachiges Benutzerhandbuch
Stromversorgung
Legal Information
EZ-FIT is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
EZ-STREAM is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
EZSH0SBB2EZS0RING2EZSKTMEM1
compatibility
for use with EZ-Fit® Filtration Manifold
compatibility
for use with EZ-Stream®
compatibility
for use with EZ-Stream® Vacuum Pump
compatibility
for use with EZ-Stream®
application(s)
bioburden testing, food and beverages
pharmaceutical
water monitoring
application(s)
bioburden testing
food and beverages
industrial qc
pharmaceutical
water monitoring
application(s)
bioburden testing
food and beverages
industrial qc
pharmaceutical
water monitoring
application(s)
bioburden testing
food and beverages
industrial qc
pharmaceutical
water monitoring
shipped in
ambient
shipped in
-
shipped in
-
shipped in
-
agency
according to ISO 8199
agency
-
agency
-
agency
-
manufacturer/tradename
EZ-Stream®
manufacturer/tradename
EZ-Stream®
manufacturer/tradename
EZ-Stream®
manufacturer/tradename
EZ-Stream®
W
19.6 cm (7.7 in.)
W
-
W
-
W
-
Lagerklasse
Questions
  1. Is this pump rated for use with petrochemicals like Toluene?
    1 answer
    1. The EZ-Stream Pump is intended for microbiological testing with membrane filtration; typically, for water or beverage testing. Any chemical used with the EZ-Stream Pump should be compatible with its Material of Construction:
      Housing: Acrylonitrile styrene acrylate - polycarbonate (ASA-PC)
      Hose barbs*: Polyoxymethylene (POM)
      Hose barb gaskets: Polyvinyl chloride (PVC)
      Feet: Natural rubber (NR)
      Tactile button LEDs: Polycarbonate (PC)
      Pump membranes*: Polytetrafluoroethylene (PTFE) and ethylene propylene diene monomer (EPDM)
      Pump valves*: Ethylene propylene diene monomer (EPDM)
      Pump seals*: Nitrile butadiene rubber (NBR)
      Pump head*: Polypropylene (PP)
      (* These parts come in contact with the filtered media.)