Merck
EZFITBASE1
Millipore
EZ-Fit® Verteilerbasis
316L stainless steel, 1-place manifold base for filtration application
Synonym(e):
EZ-Fit® Filtrationsleiste, EZ-Fit® Verteilerbasis für EZ-Stream® Vakuumpumpe
About This Item
UNSPSC-Code:
41116129
NACRES:
NB.24
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar.
Qualitätsniveau
Materialien
316L stainless steel
Beschreibung
1-place manifold base for filtration application, stainless steel
Kompatibilität mit Sterilisationsverfahren
autoclavable compatible
Leistungsmerkmale
1-place manifold base for filtration application
Verpackung
pkg of 1 unit
Hersteller/Markenname
EZ-Fit®
Anwendung(en)
bioburden testing
food and beverages
pharmaceutical
water monitoring
Kompatibilität
for use with all EZ-Fit® Filtration heads (EZ-Fit®, Microfil®, Milliflex Oasis®)
Versandbedingung
ambient
Verwandte Kategorien
Allgemeine Beschreibung
Die EZ-FIT® Vakuumfiltrationsleiste ist ein Teil des Membranfiltrationssystems. Über die Halteröffnung können die Millipore-Filterhalter aus Glas, Kunststoff oder Edelstahl mit perforierten Standardstopfen Nr. 8 versehen werden. Die Filtrationsleisten sind einfach zu bedienen und zu warten. Sie verhindern die Bildung von Biofilm, wodurch falsch-positive Ergebnisse bei Kontaminationsprüfungen vermieden werden. Das 2-Wege-Ventil ist so ausgeführt, dass versehentliche Berührungen des Filterkopfes beim Öffnen und Schließen des Ventils verhindert werden. Das Rückschlagventil verhindert den Flüssigkeitsrückfluss aus dem Vakuumfiltrationssystem. Die geringe Höhe verbessert den Arbeitskomfort bei Verwendung von Laminarströmungshauben.
Anwendung
Die EZ-FIT® Vakuumfiltrationsleiste wird als Vakuumpumpenzubehör zur Filtration von Proben für allgemeine mikrobiologische Analysen, Keimbelastungsprüfungen (Arzneimittel, Lebensmittel und Getränke) und zur Wasserüberwachung eingesetzt. Es kann eine Probe filtriert werden.
Rechtliche Hinweise
EZ-FIT is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
EZ-STREAM is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
MICROFIL is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
MILLIFLEX OASIS is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany