Merck
MIHVWP100
Millipore
Microfil® Trichter mit S-Pak®
100 mL Funnel volume with S-Pak PVDF membrane, 0.45 μm pore size, 47 mm diameter, white plain filter
Synonym(e):
Membranfiltrationssystem
About This Item
UNSPSC-Code:
41116129
NACRES:
JA.13
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar.
Materialien
plain white PVDF funnel(s)
polypropylene device
Sterilität
sterile; ethylene oxide treated
Leistungsmerkmale
easily wetted with water
hydrophilic
Hersteller/Markenname
Microfil® with S-Pak®
Parameter
10 mL sample volume
100 mL sample volume
Filterdurchm.
47 mm
Porengröße
0.45 μm pore size
Aufnahme
beverage(s)
food(s)
Anwendung(en)
bioburden testing
environmental
industrial qc
Kompatibilität
for use with EZ-Fit® Filtration Manifold
Verwandte Kategorien
Allgemeine Beschreibung
Der Milliflex®Trichter & Filter ist eine gebrauchsfertige, sterile Filtereinheit, die einen 100-ml-Trichter und einen Membranfilter in einem einzigen Produkt kombiniert und somit eine Komplettlösung für Keimzahlbelastungstests darstellt. Die Filtereinheit besteht aus PVDF und die Membran besteht aus weißem Cellulosemischester (MCE) (47 mm Durchmesser) mit Netzaufdruck und einer Porengröße von 0,45 μm. Da bei dem versiegelten, integrierten Membranfilter keine Manipulation und Handhabung der Membran mehr erforderlich ist, wird eine Hauptkontaminationsquelle minimiert, wodurch die Keimzahlbestimmung zuverlässiger wird. Die versiegelte Membran verhindert das Bypass-Phänomen, das bei anderen Filtersystemen häufig auftritt. Die konvexe Form der Membran nach der Filtration beweist die Integrität der Membran und verhindert, dass Luftblasen eingeschlossen werden, wenn die Membran auf Kulturmedien aufliegt.
Anwendung
Der Microfil® Trichter & Filter ohne Membran wird zur Bestimmung der Gesamtkeimzahl, bei der Wasserüberwachung und für allgemeine mikrobiologische Analysen von Bier und Flaschenwasser verwendet. Er wird häufig in der Pharma- und Kosmetikindustrie sowie im Brauwesen verwendet
Rechtliche Hinweise
EZ-FIT is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
MICROFIL is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
S-PAK is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Verwandter Inhalt
Microfil® filtration system ensures microbiological quality assurance in routine testing of raw materials.