Merck
EZFITGASK3
Millipore
EZ-Fit® Filtrationsleiste, O-Ring-Satz
for use with EZ-Fit® Filtration Manifold
About This Item
UNSPSC-Code:
41116129
NACRES:
NB.24
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar.
Materialien
EPDM rubber
Qualitätsniveau
Kompatibilität mit Sterilisationsverfahren
autoclavable compatible
Verpackung
pkg of 3 pieces
Hersteller/Markenname
EZ-Fit®
Anwendung(en)
bioburden testing
food and beverages
pharmaceutical
water monitoring
Kompatibilität
for use with EZ-Fit® Filtration Manifold
Versandbedingung
ambient
Allgemeine Beschreibung
Der O-Ring-Satz ist ein zusätzliches Zubehör für die EZ® Filtrationsleiste. Die EZ-Fit® Vakuumfiltrationsleiste ist ein hochmodernes System für die Probenfiltration. Durch die Filtrationsleiste können Arbeitsabläufe optimiert, Kontaminationsrisiken kontrolliert und falsch positive Ergebnisse während Kontaminationstests vermieden werden. Mit der EZ-Fit® Filtrationsleiste kann die Entstehung von Biofilm verhindert werden, da jede einzelne Komponente zum einfachen Reinigen und Autoklavieren entfernt werden kann. Die O-Ringe sorgen für eine sichere Abdichtung zwischen Trichter und Filtrationsleiste und tragen somit zu einem leckagefreien Betrieb und einer gleichmäßigen Rückgewinnung von Mikroorganismen bei.
Anwendung
Der O-Ring-Satz ist ein zusätzliches Zubehör für die EZ-Fit® Filtrationsleiste, der für eine sichere Abdichtung zwischen Trichter und Filtrationsleiste sorgt und dadurch zu einem leckagefreien Betrieb und einer gleichmäßigen Rückgewinnung von Mikroorganismen aus Bier, Mineralwasser und pharmazeutischen Produkten beiträgt.
Rechtliche Hinweise
EZ-FIT is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany