Über diesen Artikel
NACRES:
NB.24
UNSPSC Code:
41116129
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhaltenmaterial
stainless steel
sterilization compatibility
autoclavable compatible
packaging
pkg of 1 unit (1x EZFITBASE1
1x EZFITHIHE1)
manufacturer/tradename
EZ-Fit®
input
sample type beer
sample type bottled water
sample type pharmaceutical(s)
sample type cosmetics
application(s)
bioburden testing
cosmetics
environmental
food and beverages
water monitoring
compatibility
for rubber stopper tulip
shipped in
ambient
General description
Das einzigartige Design der EZ-Fit® Filtrationsleiste optimiert den Arbeitsablauf sowie die Wartung und verringert das Kontaminationsrisiko. Unterschiedliche Filtrationsköpfe passen sowohl auf wiederverwendbare als auch auf Einweg-Filtrationsvorrichtungen. Die geringe Höhe verbessert den Arbeitskomfort bei Verwendung in Laminarströmungshauben. Die EZ-Fit® Filtrationsleiste verhindert die Entstehung von Biofilm, da jede einzelne Komponente zum einfachen Reinigen und Autoklavieren entfernt werden kann.
Application
Die EZ-Fit® Filtrationsleiste ist eine Filtrationsleiste für universelle Laborfiltrationen. Es kann eine Probe gleichzeitig filtriert werden. Die Filtrationsleiste kann mit EZ-Fit® Filtrationseinheiten, dem Microfil® Filtrationssystem, einem 55-Monitor Plus sowie Standardtrichtern aus Glas oder Edelstahl verwendet werden.
Legal Information
EZ-FIT is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
MICROFIL is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?