SAB3500204
Anti-CX3CR1 antibody produced in rabbit
affinity isolated antibody, buffered aqueous solution
Synonym(e):
Anti-V28
About This Item
Empfohlene Produkte
Biologische Quelle
rabbit
Konjugat
unconjugated
Antikörperform
affinity isolated antibody
Antikörper-Produkttyp
primary antibodies
Klon
polyclonal
Form
buffered aqueous solution
Mol-Gew.
predicted mol wt 50 kDa
Speziesreaktivität
mouse, human, rat
Methode(n)
flow cytometry: suitable
immunofluorescence: suitable
immunohistochemistry: suitable
indirect ELISA: suitable
western blot: suitable
NCBI-Hinterlegungsnummer
UniProt-Hinterlegungsnummer
Versandbedingung
dry ice
Lagertemp.
−20°C
Posttranslationale Modifikation Target
unmodified
Angaben zum Gen
human ... CX3CR1(1524)
Verwandte Kategorien
Allgemeine Beschreibung
Immunogen
Anwendung
Biochem./physiol. Wirkung
Leistungsmerkmale und Vorteile
Verlinkung
Physikalische Form
Haftungsausschluss
Not finding the right product?
Try our Produkt-Auswahlhilfe.
Ähnliches Produkt
Lagerklassenschlüssel
12 - Non Combustible Liquids
WGK
WGK 2
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable