Merck
AB1783
Sigma-Aldrich
Glialer Anti-Glutamat-Transporter-Antikörper
serum, Chemicon®
Synonym(e):
GLT-1, EAAT2
Größe auswählen
50 μL
€ 522,00
€ 522,00
Check Cart for Availability
Für Ihr Target ist ein rekombinanter, konservierungsmittelfreier Antikörper verfügbar. Probieren Sie ZRB1630
Bulk-Bestellung anfordern
Größe auswählen
Ansicht ändern
50 μL
€ 522,00
About This Item
UNSPSC-Code:
12352203
eCl@ss:
32160702
NACRES:
NA.41
€ 522,00
Check Cart for Availability
Für Ihr Target ist ein rekombinanter, konservierungsmittelfreier Antikörper verfügbar. Probieren Sie ZRB1630
Bulk-Bestellung anfordern
Biologische Quelle
guinea pig
Qualitätsniveau
Antikörperform
serum
Antikörper-Produkttyp
primary antibodies
Klon
polyclonal
Speziesreaktivität
human, mouse, rat
Hersteller/Markenname
Chemicon®
Methode(n)
immunofluorescence: suitable
immunohistochemistry: suitable (paraffin)
western blot: suitable
NCBI-Hinterlegungsnummer
UniProt-Hinterlegungsnummer
Versandbedingung
dry ice
Posttranslationale Modifikation Target
unmodified
Angaben zum Gen
human ... SLC1A2(6506)
Allgemeine Beschreibung
Glutamat-Ttransporter (GluT) entfernen L-Glutamat (Glu), den primären exzitatorischen Neurotransmitter im zentralen Nervensystem (ZNS) von Säugern, aus dem synaptischen Spalt. Durch ein derartiges Säubern der Synapse kann Glu für eine spätere Wiederverwendung recycelt, der korrekte Diffusionsgradient beibehalten und eine Excitotoxizität verhindert werden. Es liegen Berichte über viele verschiedene Mitglieder einer GluT-Multigenfamilie vor: GLT1, GLAST, EAAC1 und EAAT2. mRNA wurde für jedes dieser Proteine im Gehirn festgestellt.
EAAT2 transportiert L-Glutamat sowie L- und D-Aspartat. Es ist für die Beendigung der postsynaptischen Wirkung von Glutamat durch ein schnelles Entfernen des freigesetzten Glutamats aus dem synaptischen Spalt von essenzieller Bedeutung. Wirkt durch den Cotransport von Natrium als Symport.
Spezifität
Glialer Glutamat-Transporter GLT-1 (EAAT2). Der Antikörper wurde am Gewebe des zentralen Nervensystems getestet. Die Präabsorption des Antiserums mit dem immunogenen Peptid (Katalognummer AG391) entfernt die gesamte Immunfärbung.
Immunogen
Epitop: C-Terminus
Synthetisches Peptid vom Carboxy-Terminus von Ratten GLT-1.
Anwendung
Forschungskategorie
Neurowissenschaft
Forschungsunterkategorie
Ionenkanäle & Transporter
Mit diesem glialen Anti-Glutamat-Transporter-Antikörper, der für die Verwendung in IH(P), IF und WB validiert wurde, kann ein Glutamat-Transporter nachgewiesen werden.
Mittels Western Blot an Mäusehirn-Membranlysaten bewertet.
Western-Blot: Eine 1:500-Verdünnung dieses Antikörpers resultierte im Nachweis von GLT-1 an 10 μg Mäusehirn-Membranlysaten.
Immunhistochemie:
Eine 1:1.000–1:4.000-Verdünnung aus einer zuvor benutzten Charge verwendete ein mit 4 % Paraformaldehyd fixiertes DAB-Nachweissystem am Vorderhirn von adulten Ratten.
Immunhistochemie:
Eine 1:5.000–1:10.000-Verdünnung aus einer zuvor benutzten Charge verwendete einen mit Cyanin konjugierten Sekundärantikörper.
Der enzymatische Nachweis erfordert wesentlich höhere Verdünnungen des Primärantikörpers. Leicht fixiertes 4-%-PFA-Material wird empfohlen.
Anmerkungen:
Sprague-Dawley-Ratten (n. Gew. 100–150 g) wurden mit Natriumpentobarbital anästhesiert und 6 Minuten lang über die Aorta ascendens mit 50 mL einer Ca2+-freien Tyrode+s-Lösung perfundiert, gefolgt von einem Formalin-Pikrinsäure-Fixiermittel (4 % Paraformaldehyd mit 0,4 % Pikrinsäure in 0,16 M Phosphatpuffer, pH 6,9). Das Gewebe wurde schnell herausseziert, 90 Minuten lang im selben Fixiermittel nachfixiert und mindestens 24 Stunden lang in 0,1 M Phosphatpuffer (pH 7,4) mit 10 % Saccharosegehalt gespült. In einem Kryostat wurden Gewebeschnitte durchgeführt (14 μm), die über Nacht bei 4 °C mit AB1783 (1:5.000–1:10.000) inkubiert wurden. Nach dem Spülen in PBS wurden die Schnitte bei Raumtemperatur mit Cy3-konjugierten Sekundärantikörpern 60 Minuten lang inkubiert. Nach dem Fixieren in einem Gemisch aus PBS und Glycerin, das 0,1 % p-Phenylendiamin enthielt, wurden die Schnitte mit einem Nikon-Microphot-SA-Epifluoreszenzmikroskop untersucht.
Optimale Arbeitsverdünnungen müssen vom Anwender bestimmt werden.
Qualität
Mittels Western Blot an Mäusehirn-Membranlysaten bewertet.
Zielbeschreibung
~ 62 kDa
Physikalische Form
Meerschweinchen-Antiserum ohne Konservierungsmittel.
Nicht aufgereinigt
Lagerung und Haltbarkeit
Bei -20 ºC 1 Jahr ab Empfangsdatum haltbar.
Hinweis zur Analyse
Kontrolle
Rattenhirngewebe
Sonstige Hinweise
Konzentration: Die chargenspezifische Konzentration entnehmen Sie bitte dem Analysenzertifikat.
Rechtliche Hinweise
CHEMICON is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Haftungsausschluss
Sofern in unserem Katalog oder anderen Begleitdokumenten unserer Produkte nicht anders angegeben, sind unsere Produkte nur für Forschungszwecke vorgesehen und nicht für andere Zwecke zu verwenden, einschließlich, jedoch nicht beschränkt auf unautorisierte kommerzielle Verwendung, zur In-vitro-Diagnostik, für Ex-vivo- oder In-vivo-Therapiezwecke oder jegliche Art der Einnahme oder Anwendung bei Menschen oder Tieren.
Sie haben nicht das passende Produkt gefunden?  
Probieren Sie unser Produkt-Auswahlhilfe. aus.
Empfehlung
Produkt-Nr.
Beschreibung
Preisangaben
Lagerklassenschlüssel
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 1
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Activity of D-amino acid oxidase is widespread in the human central nervous system.
Sasabe, J; Suzuki, M; Imanishi, N; Aiso, S
Frontiers in synaptic neuroscience null
Lesion-induced alterations in astrocyte glutamate transporter expression and function in the hippocampus.
Schreiner, AE; Berlinger, E; Langer, J; Kafitz, KW; Rose, CR
ISRN neurology null
R C Roberts et al.
Neuroscience, 277, 522-540 (2014-07-30)
The process of glutamate release, activity, and reuptake involves the astrocyte, the presynaptic and postsynaptic neurons. Glutamate is released into the synapse and may occupy and activate receptors on both neurons and astrocytes. Glutamate is rapidly removed from the synapse
Noncell-autonomous photoreceptor degeneration in a zebrafish model of choroideremia.
Krock, BL; Bilotta, J; Perkins, BD
Proceedings of the National Academy of Sciences of the USA null
Novel treatment with neuroprotective and antiviral properties against a neuroinvasive human respiratory virus.
Brison, E; Jacomy, H; Desforges, M; Talbot, PJ
Journal of virology null
Questions
  1. Could you provide the exact sequence of the immunogen for the antibody AB1783?
    1 answer
    1. The exact sequence for the immunogen for AB1783 is not available as it is considered proprietary. However, we do know that the immunogen used to create AB1783 is located at the C-terminus of Rat EAAT2 (GLT-1) within the cytoplasm.