Größe auswählen
| Packungsgröße | SKU | Verfügbarkeit | Preis |
|---|
Über diesen Artikel
Produktname
Anti-NG2-Chondroitinsulfat-Proteoglycan-Antikörper, Chemicon®, from rabbit
biological source
rabbit
Quality Level
antibody form
purified antibody
antibody product type
primary antibodies
clone
polyclonal
purified by
affinity chromatography
species reactivity
rat, mouse, monkey, human
manufacturer/tradename
Chemicon®
technique(s)
ELISA: suitable, immunocytochemistry: suitable, immunohistochemistry: suitable, immunoprecipitation (IP): suitable, western blot: suitable
NCBI accession no.
UniProt accession no.
shipped in
dry ice
target post-translational modification
unmodified
Gene Information
human ... CSPG4(1464)
mouse ... Cspg4(121021)
rat ... Cspg4(81651)
rhesus monkey ... Cspg4(713086)
General description
Immunogen
Application
Neuronen- & Glia-Marker
Neurowissenschaft
Eine 1:150- bis 1:600-Verdünnung einer früheren Charge wurde für die IC verwendet.
Immunhistochemie:
Eine 1:200-Verdünnung einer früheren Charge wurde mit embryonalen Maushirn-Gefrierschnitten unter Anwendung eines Alexa Fluor-konjugierten Sekundärantikörpers verwendet. Gewebeschnitte sollten auf keinen Fall überfixiert werden. Wir empfehlen eine kurze (5-10 min) Fixierung in 2-4%igem PFA.
Immunpräzipitation:
Eine Konzentration von 2 μg/ml einer früheren Charge wurde für die IP verwendet.
ELISA:
Eine 1:1500- bis 1:3000-Verdünnung einer früheren Charge wurde im ELISA verwendet.
Optimale Arbeitsverdünnungen und Protokolle müssen vom Endbenutzer bestimmt werden.
Biochem/physiol Actions
Physical form
Preparation Note
Empfehlungen zur Handhabung:
Nach Erhalt und vor dem Abnehmen der Kappe das Röhrchen zentrifugieren und die Lösung behutsam mischen. In Mikrozentrifugenröhrchen aliquotieren und bei -20°C aufbewahren. Wiederholtes Einfrieren und Auftauen vermeiden, da dadurch kann das IgG beschädigt und die Produktleistung beeinträchtigt werden kann.
Analysis Note
Humane Melanomzellen, Gliomzellen und proliferierende Hirn-Endothelzellen, B49 Gliazellextrakte von der Ratte oder embryonales Hirngewebe der Maus.
Western-Blot: Eine 1:1000 Verdünnung dieser Charge detektierte NG2-Chondroitinsulfat in 10 μg Rattenhirn-Lysat.
Other Notes
Legal Information
Disclaimer
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Anti-NG2-Chondroitinsulfat-Proteoglycan-Antikörper
— oder —
Probieren Sie unser Produkt-Auswahlhilfe, um Ihre Auswahl einzugrenzen
Lagerklasse
12 - Non Combustible Liquids
wgk
WGK 2
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Protokolle
Tips and troubleshooting for FFPE and frozen tissue immunohistochemistry (IHC) protocols using both brightfield analysis of chromogenic detection and fluorescent microscopy.
Artikel
Antibodies combine with specific antigens to generate an exclusive antibody-antigen complex. Learn about the nature of this bond and its use as a molecular tag for research.
Learn differences in monoclonal vs polyclonal antibodies including how antibodies are generated, clone numbers, and antibody formats.
Die Immunfluoreszenz (IF), bei der ein Antikörper an ein Molekül konjugiert ist, das bei Laseranregung fluoresziert, wird u. a. für die Lokalisation von Proteinen, die Bestätigung posttranslationaler Modifikationen oder Aktivierungen und die Ermittlung der Nähe zu bzw. die Komplexbildung mit anderen Proteinen verwendet.
Verwandter Inhalt
Human iPSC neural differentiation media and protocols used to generate neural stem cells, neurons and glial cell types.
The Newsletter for Cell Biology Researchers
Global Trade Item Number
| SKU | GTIN |
|---|---|
| AB5320 | 04053252407413 |