Fortfahren mit
AB5320B
Anti-NG2-Chondroitinsulfat-Proteoglykan-Antikörper, Biotin-Konjugat
from rabbit, biotin conjugate
Synonym(e):
Chondroitin sulfate proteoglycan 4, Chondroitin sulfate proteoglycan NG2, Melanoma chondroitin sulfate proteoglycan, Melanoma-associated chondroitin sulfate proteoglycan
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Größe/SKUVerfügbarkeitPreis
100 μL
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 557,00
Über diesen Artikel
UNSPSC Code:
12352203
NACRES:
NA.41
eCl@ss:
32160702
Conjugate:
biotin conjugate
Clone:
polyclonal
Application:
ICC, IHC
Citations:
9
€ 557,00
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
Sonderanfertigung anfragen
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
biological source
rabbit
Quality Segment
conjugate
biotin conjugate
antibody form
purified antibody
antibody product type
primary antibodies
clone
polyclonal
species reactivity
rat
species reactivity (predicted by homology)
mouse (based on 100% sequence homology), monkey (based on 100% sequence homology), human (based on 100% sequence homology)
technique(s)
immunocytochemistry: suitable, immunohistochemistry: suitable
NCBI accession no.
UniProt accession no.
shipped in
wet ice
target post-translational modification
unmodified
Gene Information
human ... CSPG4(1464)
mouse ... Cspg4(121021)
rat ... Cspg4(81651)
rhesus monkey ... Cspg4(713086)
General description
Das integrale Membranprotein NG2 ist ein Chondroitinsulfat-Proteoglykan mit hohem Molekulargewicht. Es ist auf den Oberflächen einer ungewöhnlichen Klasse von Gliazellen im sich entwickelnden und ausgereiften Zentralnervensystem zu finden, welche die Eigenschaften von Oligodendrozyten-Vorläuferzellen (d. h. O-2A-Progenitorzellen) aufweisen. NG2 wird außerdem auf den Oberflächen von Chondroblasten, auf proliferierenden Kapillarendothelzellen, auf manchen humanen Melanom-Zelllinien und bei kindlicher akuter lymphatischer Leukämie auf leukämischen Blasten gefunden. Das Proteoglykan NG2 spielt wahrscheinlich eine Rolle für die Regulierung der Zellmotilität, die Ausbildung axonaler Ausläufer und die zellulären Antworten auf den Thrombozytenwachstumsfaktor.
Der unkonjugierte Eltern-Antikörper (Best.-Nr. AB5320) hat ein beobachtetes Molekulargewicht von ~ 270–300 kDa.
Application
Der Anti-NG2-Antikörper, Biotin-Konjugat, ist ein Antikörper gegen das Chondroitinsulfat-Proteoglykan (NG2) zur Verwendung in IHC und ICC.
Immunhistochemische Analyse: Mit einer Verdünnung von 1:100 einer repräsentativen Charge wurde NG2 in paraffineingebettetem Ratten-Kortexgewebe nachgewiesen.
Immunzytochemische Analyse: Mit einer Verdünnung von 1:100 einer repräsentativen Charge wurde NG2 in Oligodendrozyten-Vorläuferzellen der Ratte nachgewiesen. Durchgeführt ohne Triton.
Analysis Note
Beurteilt mittels Immunhistochemie in Kryoschnitten von Ratten-Kortexgewebe.
Immunhistochemische Analyse: Mit einer Verdünnung von 1:100 dieses Antikörpers wurde NG2 in Ratten-Kortexgewebe nachgewiesen.
Kontrolle
Kryoschnitte von Kortexgewebe der Ratte
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
AB5320C3AB5320A4N8912
description
from rabbit, biotin conjugate
description
from rabbit, CY3 conjugate
description
from rabbit, ALEXA FLUOR 488
description
clone 132.38, purified immunoglobulin, buffered aqueous solution
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
200
conjugate
biotin conjugate
conjugate
CY3 conjugate
conjugate
ALEXA FLUOR 488
conjugate
unconjugated
antibody form
purified antibody
antibody form
purified antibody
antibody form
purified antibody
antibody form
purified immunoglobulin
biological source
rabbit
biological source
rabbit
biological source
rabbit
biological source
mouse
Gene Information
human ... CSPG4(1464)
mouse ... Cspg4(121021)
rat ... Cspg4(81651)
rhesus monkey ... Cspg4(713086)
Gene Information
human ... CSPG4(1464)
mouse ... Cspg4(121021)
rat ... Cspg4(81651)
rhesus monkey ... Cspg4(713086)
Gene Information
human ... CSPG4(1464)
mouse ... Cspg4(121021)
rat ... Cspg4(81651)
rhesus monkey ... Cspg4(713086)
Gene Information
rat ... Cspg4(81651)
technique(s)
immunohistochemistry: suitable, immunocytochemistry: suitable
technique(s)
immunocytochemistry: suitable, immunohistochemistry: suitable
technique(s)
immunocytochemistry: suitable, immunohistochemistry: suitable
technique(s)
western blot: 1 μg/mL using rat brain neonatal extract, indirect ELISA: suitable, immunoprecipitation (IP): suitable, immunocytochemistry: suitable, microarray: suitable
Still not finding the right product?
Probieren Sie unser Produkt-Auswahlhilfe, um Ihre Auswahl einzugrenzen
Was ist los?
WGK 2
Lagerklasse
12 - Non Combustible Liquids
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)